Fortfahren mit
C7727
Curcumin
≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin)
Synonym(e):
(E,E)-1,7-Bis-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadien-3,5-dion, Diferuloylmethan, Natural Yellow 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 323.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.38
EC Number:
207-280-5
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75300
Beilstein/REAXYS Number:
2306965
eCl@ss:
32160703
CHF 323.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
13 (vs air)
Quality Segment
assay
≥80% (Curcumin), ≥94% (curcuminoid content)
form
powder
mp
175 °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: >11 mg/mL, 0.5 M NaOH: soluble (then immediately diluted in PBS)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
Gene Information
General description
Curcumin ist ein gelbliches Polyphenol, das aus dem Rhizom von Curcuma longa L. gewonnen wird. Es ist auch als Diferuloylmethan bekannt, ein symmetrisches Molekül mit einem Linker aus sieben Kohlenstoffatomen, der zwei o-Methoxyphenolgruppen-haltige aromatische Ringe verbindet. Curcumin wird mittels Pabon-Reaktion unter Verwendung von Vanillin und Acetylaceton in Gegenwart von Boroxid synthetisiert. Curcumin stellt einen wichtigen Bestandteil verschiedener Ernährungsweisen und der Naturheilkunde dar, insbesondere in Asien wegen seiner verschiedenen heilsamen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit.
Application
Curcumin wird wie folgt verwendet:
  • zur In-vitro-Analyse seiner entzündungshemmenden Wirkung und Expression des Tumorfaktors bei Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen
  • zur Bestimmung seines Einflusses bei gleichzeitiger Verwendung von Hochfrequenz-Ultraschall auf Zervixkarzinomzellen beim Menschen
  • zur Analyse einer möglichen magnetischen Aufreinigung von Curcumin aus Curcuma longa mittels oberflächenaktiver Maghemit-Nanopartikel
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf das Amyloid-β-Peptidniveau sowie die Reifung von Amyloid-β-Vorläuferproteinen in verschiedenen Zelllinien und primären kortikalen Neuronen bei Mäusen
  • als Zusatz zur Bewertung seiner Anti-Krebs- und anti-apoptotischen Wirkung auf Krebszellen und Kardiomyozyten
  • zur Untersuchung seiner entzündungshemmenden Wirkung in der menschlichen promyelozytischen Leukämiezelllinie HL-60.
Biochem/physiol Actions
Curcumin werden antidepressive, stressmindernde und neuroprotektive Wirkungen beim Menschen und anderen Tieren nachgesagt. Es zeigt darüber hinaus antimykotische, antivirale, antimikrobielle, chemosensibilisierende, radiosensibilisierende und wundheilende Wirkungen.
Eine natürliche Phenolverbindung. Wirksames Antitumor-Mittel mit entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Curcumin wurde, zusätzlich zu seiner chemotherapeutischen Wirkung, als potenzielles chemopräventives Mittel beschrieben. Leitet die Apoptose in Krebszellen ein und hemmt die Phorbolester-induzierte Proteinkinase C (PKC)-Aktivität. Hemmt Berichten zufolge die Produktion von inflammatorischen Zytokinen durch Monozyten des peripheren Blutes und alveoläre Makrophagen. Wirksamer Inhibitor der EGFR-Tyrosinkinase und IκB-Kinase. Hemmt die induzierbare Stickoxidsynthase (iNOS), Cycloxygenase und Lipoxygenase. Dringt leicht in das Zytoplasma von Zellen ein, sammelt sich in membranösen Strukturen wie Plasmamembran, endoplasmatisches Retikulum und Kernhülle an.
Eine natürliche phenolische Verbindung, die für die gelbe Farbe von Kurkuma verantwortlich ist. Wirksames Anti-Tumor-Agens, mit Wirkung in unterschiedlichen Tumor-spezifischen Stoffwechselwegen. Antiphlogistikum und Antioxidans. Induziert Apoptose in Krebszellen und hemmt die Phorbolester-induzierte Proteinkinase C (PKC)-Aktivität. Es soll die Produktion von inflammatorischen Zytokinen durch Monozyten im peripheren Blut und Alveolarmakrophagen inhibieren. Wirksamer Inhibitor der EGFR-Tyrosinkinase und IκB Kinase. Hemmt induzierbare Stickstoffmonoxid-Synthase (iNOS), Cyclooxygenase (COX-2) und 5-Lipoxygenase (5-LOX).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1386115185500280590
Curcumin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1151855
Curcumin
Curcumin primary reference standard
00280590
Curcumin
description
≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin)
description
from Curcuma longa (Turmeric), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
primary reference standard
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
assay
≥80% (Curcumin), ≥94% (curcuminoid content)
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cosmetics
food and beverages
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
0.5 M NaOH: soluble (then immediately diluted in PBS), DMSO: >11 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: >11 mg/mL (lit.)(lit.), 0.5 M NaOH: soluble (then immediately dilute in PBS [lit.])(lit.)
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Curcumin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. how does this product relates to commercially available curcumin available as supplement?
    1 answer
    1. This product is the same compound as those sold commercially, however this item is intended for research use only. It is not suitable for human consumption.
      Helpful?
  4. Hi, may I know if I can store curcumin (c7727) in ethanol in 4 degree celcius. If yes, for how long? Thank you
    1 answer
    1. The storage temperature of Curcumin stock solutions has not been determined. Please see the links below referencing the solution storage conditions of Curcumin:
      Physical and Chemical Stability of Curcumin in Aqueous Solutions and Emulsions
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.6b04815
      Helpful?
  5. Is the the standard used for estimation of cucumin/curcuminoid content in commercial turmeric samples.
    1 answer
    1. Helpful?