Fortfahren mit
C117
5-Carboxamidotryptamine maleate salt
powder, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-CT, AH-21467
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 276.00
CHF 234.60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’030.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 234.60
ListenpreisCHF 276.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist at 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT5 and 5-HT7 serotonin receptors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M110SML0640SML1087
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to dark brown
color
white to brown
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Hembre Ulsund et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(3), 3870-3886 (2018-12-07)
According to early models of GPCR signaling, G proteins only interact with activated receptors. However, some GPCRs were shown to assemble with G proteins before receptor activation, in accordance with more recent models. Previously, we found that the 5-HT7 receptor
Ayako Moritomo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(15), 4323-4337 (2014-06-12)
We previously reported that the novel dual 5-HT₂B and 5-HT7 receptor antagonist N-(9-hydroxy-9H-fluorene-2-carbonyl)guanidine (4) exerted a suppressing effect on 5-HT-induced dural protein extravasation in guinea pigs. To develop a synthetic strategy, we performed docking studies of lead compound 4 bound
Kirsten E Hoff et al.
PloS one, 13(8), e0203198-e0203198 (2018-08-30)
Mutations in mitochondrial DNA (mtDNA) have been linked to a variety of metabolic, neurological and muscular diseases which can present at any time throughout life. MtDNA is replicated by DNA polymerase gamma (Pol γ), twinkle helicase and mitochondrial single-stranded binding
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C117-25MG04061832081342
C117-5MG04061832081359