Fortfahren mit
B7310
CelLytic B-Zelllysereagenz
For bacterial cell lysis, 2× concentrate
Synonym(e):
bacterial cell lysis reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 148.00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 558.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116134
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 148.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
Application
Eine proprietäre, nicht denaturierende Formulierung zwitterionischer Detergenzien, die für die Lyse von bakteriellen Zellen und die Extraktion von rekombinanten Proteinen verwendet wird.
Features and Benefits
  • Höhere Wirksamkeit bei der Proteinextraktion als herkömmliche Methoden wie Ultraschall und Lysozym.
  • Skalierbar für 1–25 Gramm bakterieller Zellpaste
  • Keine Interferenzen mit nachgeschalteten Anwendungen wie Affinitätschromatographie, IP und Western-Blot
  • Kompatibel mit Protease-Hemmern, -Hemmer-Cocktails, chaotropen Substanzen, Salzen, Chelatbildnern und Reduktionsmitteln
Other Notes
2× concentrate of a detergent blend formulated in 40 mM Trizma® HCl (pH 8.0).
Legal Information
Covered by US Patent No 7,282,475 B2 and are sold for research use only. Commercial use requires addtional licenses.
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8740C2360C4482
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CelLytic B-Zelllysereagenz
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Can I use the CelLytic™ B cell lysate in an activity assay?
    1 answer
    1. CelLytic B contains a zwitterionic detergent so the protein is active and can be used in protein activity assays.
      Helpful?
  2. Can I use CelLytic B for eukaryotic cells?
    1 answer
    1. CelLytic B was optimized for bacterial cells.  It may lyse some mammalian cells. CelLytic B 10X is a better choice for the lysis of yeast and mammalian cells due to the increased detergent concentration.
      Helpful?
  3. What is the difference between CelLytic B (Product Nos. B7435, B7310, C8740) and CelLytic B Plus  (Product Nos. CB0050 and CB0500)?
    1 answer
    1. CelLytic B Plus contains CelLytic B, Product No. B7435 as well as lysozyme, benzonase, and a protease inhibitor cocktail for a complete reagent for cell lysates for protein isolation.
      Helpful?
  4. Can I use CelLytic B with the maltose binding protein system (MBP System)?
    1 answer
    1. CelLytic B cannot be used with the MBP system.  We have used this in the maltose binding protein system, and know that it will NOT work in this system, since any and all detergents will destroy binding of protein to the resin.
      Helpful?
  5. What is the difference between CelLytic B (Product No. B7435), CelLytic B 2x (Product No. B7310) and CelLytic B 10x (Product No. C8740)?
    1 answer
    1. CelLytic B 2X has double the strength of CelLytic B for small volume extractions. This allows CelLytic B 2X to be used when a higher protein concentration or lower volume is required. The original formula, CelLytic B, requires 10-20 ml of the reagent for 1 gram of wet cell paste.  Only 5 ml of the CelLytic B 2X reagent is required to lyse and extract protein from 1 gram of wet cell paste.  CelLytic B 10X is provided as a concentrated mixture of the proprietary detergents found in CelLytic B, without any buffering component. This allows the user to customize the extraction reagent by choosing the detergent concentration and buffering components ideal for the extraction and purification of the protein(s) of interest. CelLytic B 10X is also suitable for the lysis of yeast and mammalian cells.
      Helpful?
  6. What bacterial cells can be used with CelLytic B?
    1 answer
    1. CelLytic B Reagent by itself (no lysozyme or benzonase) was optimized for E. coli strain BL21.  It also works with other common E. coli strains such as DH5?, JM109, and HB 101. The CelLytic B Reagent may be used on other similar bacterial cells. The CelLytic B Plus Kit is compatible with many more difficult to lyse Gram positive bacteria such as Bacillus and Streptococcus.
      Helpful?
  7. Can I concentrate my sample that was made using CelLytic B?
    1 answer
    1. If concentrating a sample, be aware that concentration using filter concentrators may increase the detergent concentration significantly and cause issues in downstream applications.  heoretically, ways to get around this are TCA precipitation, or diluting the extract below the CMC prior to concentration. This would be at least a 1/5 dilution, based on the following reference: Saito, S., and Tsuchiya, T., Characteristics of n-octyl beta-D-thioglucopyranoside, a new non-ionic detergent useful for membrane biochemistry. Biochem. J., 222(3), 829-832, 1984.
      Helpful?
  8. When using the CelLytic™ B lysis reagent, do I need to make a dilution prior to measuring protein by Bradford assay?
    1 answer
    1. When using the CelLytic™ B lysis reagent (B7435, B7310, C8740, and contained in kits CB0050 and CB0500), it is best to use a 1:10 dilution in order to reduce the risk of interference with the Bradford Reagent.  A 1:20 dilution would be even better, as long as the protein level remains within the standard curve.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. Can I obtain protein from inclusion bodies with CelLytic B?
    1 answer
    1. If the protein is found in inclusion bodies, you need to use an additional reagent, Product No. C5236, CelLytic IB to solubilize the proteins from the inclusion bodies.  CelLytic B is used to isolate the inclusion bodies from the bacteria.  CelLytic IB, Product No. C5236 can then be used to solubilize the proteins from the inclusion bodies.