Fortfahren mit
B6160
Nalgene® Flaschen, Stil 2007
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2007-0064, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 97.90
CHF 83.21
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
CHF 83.21
ListenpreisCHF 97.90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
joint
Joints threaded neck (63-415)
description
Not autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0064
bottle L × H × W
152 mm × 242 mm × 83.8 mm
capacity
2,000 mL
General description
Rechteckige Weithalsflaschen.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6035B5785B5910
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0064
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0008
manufacturer/tradename
Nalgene 2007-0016
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene screw closure, polypropylene cap, rectangular translucent bottle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
2,000 mL
capacity
1,000 mL
capacity
250 mL
capacity
500 mL
joint
Joints threaded neck (63-415)
joint
Joints threaded neck (63-415)
joint
Joints threaded neck (38-415)
joint
Joints threaded neck (48-415)
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Stil 2007
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B6160-4EA04061832613642