Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
joint
Joints threaded neck (48-415)
description
Not autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2007-0016
bottle L × H × W
94 mm × 117 mm × 58.7 mm
capacity
500 mL
Verwandte Kategorien
General description
Rechteckige Weithalsflaschen.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B5910-12EA | 04061832613604 |