Fortfahren mit
B6149
5-Brom-4-Chlor-3-Indolylphosphat Dinatriumsalz
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
BCIP®, X-phosphat Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 49.90
CHF 42.41
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 108.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 490.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 537.00
CHF 456.45
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’960.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4BrClNO4P · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.43
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 42.41
ListenpreisCHF 49.90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-Chlor-3-Indolylphosphat Dinatriumsalz, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.2Na/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;;/h1-3,11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI key
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
General description
Histochemisches Substrat für alkaline Phosphatase.
Application
For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
BCIP is provided in two salt forms: the disodium salt which is soluble in water and the p-toluidine form which is soluble in dimethylformamide. These salt forms may be used to prepare a stock solution that in combination with NBT and a reaction buffer, form a substrate solution for alkaline phosphatase. This substrate system, when incubated with alkaline phosphatase, produces an insoluble NBT diformazan product that is easily observable with its purple color. For added convenience, a mixture of BCIP and NBT is provided in an easily dissolvable tablet form or as a ready-to-use liquid.
For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules.
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt has been used to detect protein-antibody complexes. It has also been used for tissue staining in alkaline phosphatase histochemistry.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B85037164271636
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
solubility
water: soluble 50 mg/mL at 25 °C
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
coarse powder, fine crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Manli Qi et al.
Journal of bacteriology, 193(10), 2498-2509 (2011-03-29)
The Chlamydia-specific hypothetical protein CT795 was dominantly recognized by human antisera produced during C. trachomatis infection but not by animal antisera raised against dead chlamydia organisms. The immundominant region recognized by the human antibodies was mapped to the N-terminal fragment
P E Høyer et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 44(8), 855-863 (1996-08-01)
We describe a quantitative histochemical method for demonstration of five N-acetyl-glucosamine binding lectins in the syncytiotrophoblast of human term placenta. The method employs biotinylated lectins and alkaline phosphatase-conjugated avidin. The alkaline phosphatase activity is detected by using 5-bromo-4-chloro-indoxyl phosphate as
Thermal preference ranges correlate with stable signals of universal stress markers in Lake Baikal endemic and Holarctic amphipods
Axenov-Gribanov D, et al
PLoS ONE, 11(10), e0164226-e0164226 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B6149-25MG04061833434482
B6149-100MG04061833434468
B6149-5G04061833434499
B6149-50MG04061835517688
B6149-1G04061833434475
B6149-500MG04061835553921