Merck
B8503
Sigma-Aldrich
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz
chromogenic, ≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
BCIP® p-Toluidinsalz, X-phosphat p-Toluidinsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
product name
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz, ≥99% (HPLC)
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChIKey
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) ist eine histochemische Phosphatase-Färbung.
Anwendung
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat-P-Toluidinsalz wird bei der In-situ-Hybridisierung eingesetzt.
Für die kolorimetrische Bestimmung von mit alkalischer Phosphatase markierten Molekülen sind 5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) und Nitroblautetrazolium (NBT) verfügbar. Das vielseitige BCIP/NBT-Substratsystem ist in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzbar, darunter im Northern, Southern und Western Blotting, bei der In-situ-Hybridisierung und in der Immunhistochemie.
BCIP ist in zwei Salzformen erhältlich: als Dinatriumsalz, das in Wasser löslich ist, und in Form von p-Toluidin, das in Dimethylformamid gelöst werden kann. Diese Salzformen eignen sich zur Herstellung einer Stammlösung, die in Verbindung mit NBT und einem Reaktionspuffer eine Substratlösung für die alkalische Phosphatase bildet. Wenn dieses Substratsystem mit der alkalischen Phosphatase inkubiert wird, erzeugt es ein unlösliches NBT-Diformazan-Produkt, das aufgrund seiner violetten Farbe leicht festzustellen ist. Zur besseren Benutzerfreundlichkeit wird ein Gemisch von BCIP und NBT in einer einfach aufzulösenden Tablettenform sowie als gebrauchsfertige Flüssigkeit angeboten.
Biochem./physiol. Wirkung
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) kann zur Visualisierung der Phosphatase-Aktivität verwendet werden. Es eignet sich als Substrat zur Überwachung der abgesonderten embryonalen alkalischen Phosphatase-Aktivität in einer Lösung.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Substrate
Histochemisches Substrat für alkaline Phosphatase.
Rechtliche Hinweise
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jens F Rehfeld et al.
The Biochemical journal, 415(1), 35-43 (2008-06-17)
Cellular synthesis of peptide hormones requires PCs (prohormone convertases) for the endoproteolysis of prohormones. Antral G-cells synthesize the most gastrin and express PC1/3, 2 and 5/6 in the rat and human. But the cleavage sites in progastrin for each PC
Endothelial and lipoprotein lipases in human and mouse placenta
Lindegaard MLS, et al.
Journal of Lipid Research, 46(11), 2339-2346 (2005)
SEAP activity measurement in reporter cell-based assays using BCIP/NBT as substrate
Jerome V, et al.
Analytical biochemistry, 585, 113402-113402 (2019)
Yin-Ting Yeh et al.
Science advances, 2(10), e1601026-e1601026 (2016-10-13)
Viral infectious diseases can erupt unpredictably, spread rapidly, and ravage mass populations. Although established methods, such as polymerase chain reaction, virus isolation, and next-generation sequencing have been used to detect viruses, field samples with low virus count pose major challenges
Kimie Niimi et al.
The Journal of veterinary medical science, 83(5), 784-792 (2021-03-19)
Wasting marmoset syndrome (WMS) is a serious disease in captive common marmoset (Callithrix jacchus) colonies. Because of the high mortality rates, elucidation of the underlying mechanisms is essential. In this study, we compared the histopathology, the number of each epithelial
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.