Fortfahren mit
B5144
Bromelain aus Ananasstengel
≥4 units/mg protein, (chromatography purified)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 388.00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 761.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-387-5
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
(chromatography purified), ≥4 units/mg protein
CHF 388.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
(chromatography purified), ≥4 units/mg protein
composition
Protein, 30-50% biuret
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Application
Bromelain aus dem Ananasstamm wird als Positivkontrolle in Natriumdodecylsulfat(SDS)/Polyacrylamidgelelektrophorese(PAGE)-Zymogrammen eingesetzt. Es wird auch als Azocasein-Substrat zur Bestimmung der proteolytischen Aktivität eingesetzt.
Bromelain kann zur Hemmung der Biosynthese von proinflammatorischen Prostaglandinen verwendet werden. Es kann zur Verminderung der Blutgerinnung eingesetzt werden. Ananasstamm-Bromelain wird zur Herstellung von enzymatischen Hydrolysaten aus Pollen der Honigbiene verwendet .
Biochem/physiol Actions
Bromelain ist eine Cysteinendopeptidase mit umfangreicher Spezifität zur Spaltung von Proteinen. Bromelain kann aus dem Stamm oder der Frucht der Ananaspflanze gewonnen werden. Das Produkt P3169 (pGlu-Phe-Leu-p-Nitroanilid) kann als chromogenes Substrat zur Untersuchung von Bromelain verwendet werden.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Mannitol und Kaliumphosphatpuffersalzen
Preparation Note
Chromatografisch aufgereinigt
Chromatografisch aufgereinigt. Ist zu einer Konzentration von 1 mg/ml in Wasser löslich, um eine klare, farblose Lösung zu bilden.
Other Notes
Eine Einheit setzt je Min. bei einem pH-Wert von 4,6 und 25 °C 1,0 μmol p-Nitrophenol aus Nα-Z-L-Lysin-p-nitrophenylester frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4882P6675C9658
specific activity
(chromatography purified), ≥4 units/mg protein
specific activity
≥3 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥3 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 0.5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
composition
Protein, 30-50% biuret
composition
Protein, ≥30% biuret
composition
Protein, 20-74% Lowry
composition
Protein, ~70% biuret
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromelain aus Ananasstengel
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Good day! I would like to ask if do you have a Bromelain Powder in CDU? We would like to purchase for our research regarding bromelain enzyme.
    1 answer
    1. Currently, there are no Bromelain products tested with casein and reported in CDU.