Fortfahren mit
B4563
Bisantrene dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Bis((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)hydrazone)-9,10-anthracenedicarboxaldehyde dihydrochloride, NSC 337766
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 78.60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 312.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N8 ·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 78.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
deionized water: 8 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.C1CN=C(N1)N\N=C\c2c3ccccc3c(\C=N\NC4=NCCN4)c5ccccc25
InChI
1S/C22H22N8.2ClH/c1-2-6-16-15(5-1)19(13-27-29-21-23-9-10-24-21)17-7-3-4-8-18(17)20(16)14-28-30-22-25-11-12-26-22;;/h1-8,13-14H,9-12H2,(H2,23,24,29)(H2,25,26,30);2*1H/b27-13+,28-14+;;
InChI key
KINULKKPVJYRON-PVNXHVEDSA-N
Application
Bisantrene (NSC 337766), and its derivatives are topoisomerase II poisons and DNA intercalators. It may be used as model compounds to study P-glycoprotein-mediated multiple drug resistance (MDR1). Bisantrene may be used as a Rac1 inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Bisantrene dihydrochloride is an antineoplastic agent, MDR1 substrate, DNA intercalator and topoisomerase II poison
Bisantrene dihydrochloride is an antineoplastic agent, MDR1 substrate, DNA intercalator, and topoisomerase II poison. Cancer cells that develop resistance to bisantrene tend to overexpress P-glycoprotein. Bisantrene can be used to select for P-glycoprotein-mediated multiple drug resistance. The data suggest that bisantrene is an excellent substrate for P-glycoprotein.
Bisantrene is an anthracene bishydrazone derivative, which has antitumor activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B7283SML1703T6950
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: >20 mg/mL
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B4563-10MG04061833228500
B4563-50MG04061833228517