Fortfahren mit
B4526
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
≥93%
Synonym(e):
X-Man
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 445.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 445.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4527B425244687
assay
≥93%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)