Fortfahren mit
B4183
Nunc® Aufbewahrungsboxen für Nunc Kryoröhrchen®
storage box holding 25 tubes, for cryovials sized 1.0-1.8 mL
Synonym(e):
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box, Nunc 378247, freezer storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 case
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 239.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 378247
Feature:
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 24 ea
CHF 239.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cardboard
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378247
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0543B0293HS2860A
material
cardboard
material
cardboard
material
polycarbonate
material
cardboard
manufacturer/tradename
Nunc 378247
manufacturer/tradename
Nunc 378220
manufacturer/tradename
Nunc 374187
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860A
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
case of 24, pack of 4
packaging
pk of 12
color
white
color
white
color
-
color
white
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
external L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
external L × W × H
-
external L × W × H
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B4183-1CS04061826742518