Merck
Röhrchengestelle
Die Röhrchengestelle sind in vier verschiedenen Farben erhältlich: lila, blau, grün und gelb
Röhrchengestelle gehören zu den unverzichtbaren Werkzeugen in der Laborausrüstung, da sie die aufrechte Positionierung mehrerer Teströhrchen gleichzeitig ermöglichen. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn mit mehreren Lösungen gleichzeitig gearbeitet wird oder diese gesammelt werden. Über die reine Organisation hinaus sorgen diese Gestelle auch für die sichere Aufbewahrung, einen bequemen Transport und die komfortable Reinigung der Röhrchen. Gestelle für Röhrchen und Mikroröhrchen werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, z. B. aus unbehandeltem und epoxidbeschichtetem Metall, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Sie haben unterschiedlich großen Öffnungen zur Aufnahme spezifischer Röhrchendurchmesser.
Erfahren Sie mehr über:
BRAND® Teströhrchengestelle
BRAND® Teströhrchengestelle bestehen aus Polypropylen oder PTFE, sind autoklavierbar und lassen sich komfortabel aus drei Teilen zusammenstecken. Sie zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, sind stapelbar und schwimmen nicht im Wasserbad. Diese Teströhrchengestelle können bis zu 84 Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern aufnehmen und sind in vier Farben erhältlich.
Heathrow Scientific Röhrchengestelle
Heathrow Scientific Röhrchengestelle werden aus Polyoxymethylen (glasfaserverstärkt) hergestellt und sind daher sehr widerstandsfähig gegen Säuren, Lösungsmittel, Basen und Hitze. Diese langlebigen Gestelle sind aus einem einzigen, durchgehenden Stück geformt, erfordern keine Montage und haben keine abnehmbaren Teile. Sie verfügen über eingegossene Koordinaten für die Zuordnung der Röhrchen, sind ausreichend stabil zur Verwendung in Wasserbädern und die flache Beschriftungsfläche dient der leichteren Identifizierung. Diese Gestelle sind sowohl in halber als auch in voller Größe erhältlich, können bis zu 72 Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern aufnehmen und sind in vier Farben erhältlich.
Die bunten, rotierbaren, vierseitig einsetzbaren Gestelle und würfelförmigen Gestelle von Heathrow Scientific sind aus autoklavierbarem Polypropylen gefertigt. Sie können Röhrchen von 1,5 bis 50 ml aufnehmen, wobei die Röhrchen auf jeder Seite einen anderen Durchmesser haben können. Sie lassen sich auf jeder Oberfläche zusammenschieben, sodass Anwender je nach Bedarf mit verschiedenen Röhrchen in mehreren miteinander verbundenen Gestellen arbeiten können.
Das Heathrow Scientific Pop-Up Gestell für 50-ml-Röhrchen lässt sich für eine platzsparende Lagerung zusammenklappen und ist im Einsatzfall schnell wieder aufklappbar. Es verfügt über einfache Öffnungs- und Schließmechanismen.
Scienceware® POXYGRID® Teströhrchengestelle
Scienceware®-POXYGRID®-Teströhrchengestelle bestehen aus epoxidharzbeschichtetem Stahl. Der geschweißte Stahldraht ist mit warmgehärtetem Duroplast beschichtet, das Schutz vor Rost und Korrosion bietet. Die Beschichtung wird von den meisten organischen Lösungsmitteln, schwachen Säuren und Laugen nicht angegriffen und weist eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Haftung auf dem Stahlsubstrat auf. Der Temperaturbereich für diese Gestelle beträgt -233 bis 121 °C (-370 bis 250°F). Mit ihren langlebigen Konstruktionsmerkmalen sind sie für verschiedene Laboranwendungen geeignet. Diese Teströhrchengestelle können bis zu 150 Reagenzgläser aufnehmen und sind somit ideal für die effiziente Organisation und Lagerung mehrerer Proben geeignet.
Mega Rack® Röhrchengestelle
Mega Rack ® ist ein Lagergestell mit hohem Fassungsvermögen, das speziell für Proben- und Blutentnahmeröhrchen entwickelt wurde. Diese Röhrchengestelle bestehen aus Polypropylen und sind die ideale Wahl für Labore mit hohem Durchsatz, die eine umfangreiche Probenlagerung benötigen. Darüber hinaus sind die Mega Racks autoklavierbar, wodurch eine einfache Sterilisation und wiederholte Verwendung in Laborumgebungen möglich wird. Die Gestelle sind aus langlebigen und leichten Materialien gefertigt, die einen einfachen Transport und ein leichtes Handling gewährleisten. Mit ihrem kapazitätsstarken Design und ihrer robusten Konstruktion sind die Mega Racks eine praktische Lösung für die effiziente Organisation und Lagerung einer großen Röhrchenanzahl.
Jedes Gestell ist mit einer alphanumerischen Kennzeichnung versehen, die ein schnelles und effizientes Auffinden und Entnehmen der Röhrchen ermöglicht. Darüber hinaus ermöglichen die Mega-Röhrchengestelle die Zusammenführung verschiedener Testgruppen in einem Gestell, wodurch der Einsatz mehrerer Röhrchengestelle entfällt und eine bessere Organisation möglich wird. 
Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen sind speziell für kleine Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen konzipiert. Sie verhindern auch, dass sich die Röhrchenverschlüsse während des Kochens öffnen, wodurch Probenverluste und Kontaminationen wirksam vermieden werden.
Heathrow Scientific PCR- und Kryoröhrchengestelle
Heathrow Scientific Gestelle für niedrige Temperaturen und PCR bieten mehrere Lösungen für die Handhabung und Lagerung von Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 – 2 ml. Das PCR-Lagergestell ist mit einem Deckel mit seitlicher Öffnung ausgestattet, wodurch eine schnellere Kühlung der Proben möglich wird, um deren Integrität sicherzustellen. Die reversiblen PCR-Gestelle ermöglichen die Verwendung von 0,2 ml-, 0,5 ml- und 1,5/2,0 ml-Röhrchen und verfügen über einen abnehmbaren Deckel. Dieser dient sowohl als Abdeckung und umgedreht als Auflage für das Gestell.
Das Gestell für die Kryolagerung hat in jedem Well Drainagelöcher, um die Reinigung zu erleichtern. Außerdem ist jedes Well mit einer alphanumerischen Kennzeichnung versehen; das Abschrauben der Kappen mit einer Hand wird durch eine geriffelte Oberfläche erleichtert. Heathrow Scientific bietet auch ein schwimmendes Mikroröhrchengestell an, das dafür konzipiert ist, Mikroröhrchen in einem Eisbad schwimmend zu halten, wodurch es perfekt für die Kontrolle der Probentemperatur geeignet ist. Eine der neuesten Ergänzungen der Produktpalette von Heathrow Scientific ist das TracRack®, mit dem die lästige Entnahme eines ganzen Probengestells aus dem Kühllager entfällt. Mit diesem innovativen Gestell können Laboranten einzelne Probenreihen entnehmen.
BRAND® Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
BRAND® Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen sind aus PTFE und Polypropylen hergestellt, können bis zu 128 Mikroröhrchen aufnehmen und sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und weiß.
Nalgene® Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Nalgene® Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus glasgefülltem Acetal, sind autoklavierbar und können bis zu 24 1,5-ml-Röhrchen aufnehmen. Diese Röhrchengestelle sind mit den meisten Laborchemikalien mit Ausnahme von Säuren kompatibel.