Fortfahren mit
B3555
BMP2, human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
BMP-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 417.00
CHF 354.45
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-936-2
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
26 kDa
Impurities:
endotoxin, tested
CHF 354.45
ListenpreisCHF 417.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Morphogenetisches Knochenprotein 2 human, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
26 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
solubility
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BMP2(650)
Biochem/physiol Actions
Cellular responses to BMP-2 are mediated by the formation of hetero-oligomeric complexes of type I and type II serine/threonine kinase receptors. BMPs stimulate angiogenesis by inducing the production of VEGF-A by osteoblasts. Human, mouse, and rat BMP-2 demonstrate 100% homology.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered buffered solution containing 0.5 mg bovine serum albumin.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 chondrogenic cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3795SRP3326B2805
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in NSO cells
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B3555-10UG04061833428269