Fortfahren mit
B3795
Wachstumsfaktor BDNF human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Abrineurin, BDNF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 417.00
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 544.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
~27 kDa
Impurities:
≤1.00 EU/μg Endotoxin level
CHF 417.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wachstumsfaktor BDNF human, BDNF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
quality
endotoxin tested
mol wt
~27 kDa
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg Endotoxin level
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
BDNF ist ein Mitglied der Neurotrophin-Familie von Wachstumsfaktoren, zu der NGF, NT-3 und NT-4 zählen. Alle Neurotrophine haben sechs konservierte Cysteinrückstände und weisen auf Aminosäureebene eine Sequenzidentität von 55 % auf. Es hat sich gezeigt, dass BDNF das Überleben und die Differenzierung mehrerer Neuronenklassen in vitro verbessert, darunter von Neuralleisten und Plakoden abgeleitete sensorische Neuronen, dopaminerge Neuronen in der Substantia nigra, basale cholinerge Neuronen des Vorderhirns, Hippocampus-Neuronen und retinale Ganglienzellen.1 BDNF wird in den peripheren Ganglien exprimiert und ist nicht auf neuronale Zielfelder beschränkt, was die Möglichkeit erhöht, dass BDNF parakrine oder gar autokrine Wirkungen sowohl auf Neuronen als auch auf nicht-neuronale Zellen aufweist.
Die aktive Form des BDNF rekombinanten Humanproteins (27 kDa) ist ein durch zwei identische 119-Aminosäure-Untereinheiten gebildetes Dimer, das durch starke hydrophobe Interaktionen zusammengehalten wird.
Application
Das rekombinante Humanprotein BDNF wird als Zusatz in verschiedenen Zellkulturmedien verwendet.
Biochem/physiol Actions
Der Wachstumsfaktor BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) ist ein 13,6-kDa- (oder 27,2-kDa-Dimer-)Mitglied der Neurotrophinfamilie. BDNF weist in Mensch, Maus und Schwein identische Aminosäuresequenzen mit voller Kreuzreaktivität auf. BDNF ist wichtig für die Entwicklung und Erhaltung neuronaler Populationen im zentralen Nervensystem oder direkt damit verbundener Zellen. Es hat sich gezeigt, dass BDNF das Überleben und die Differenzierung mehrerer Neuronenklassen in vitro verbessert, darunter von Neuralleisten und Plakoden abgeleitete sensorische Neuronen, dopaminerge Neuronen in der Substantia nigra, basale cholinerge Neuronen des Vorderhirns, Hippocampus-Neuronen und retinale Ganglienzellen.
Physical form
lyophilisiert aus steriler 0,2 μm-filtrierter Lösung mit BSA
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird durch seine Fähigkeit bestimmt, die Proliferation von menschlichen Neuroblastomzellen, SH-SY5, zu stimulieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5050B9561AB5613
description
BDNF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
clone 35928.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
description
clone 35909, purified immunoglobulin, lyophilized powder
description
serum, Chemicon®
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 8-25 μg/mL using human spinal cord, western blot: 1-2 μg/mL
technique(s)
flow cytometry: 25 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)