Fortfahren mit
B2434
Bleomycinsulfat aus Streptomyces verticillus
BioXtra, crystalline
Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Blenoxane, Bleo, Blexane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’300.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111733
EC Number:
232-925-2
MDL number:
CHF 1’300.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
form
crystalline
potency
1.5-2.0 units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Cu: ≤0.10%
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
InChI key
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
General description
Chemical structure: glycopeptide
Application
Bleomycin Sulfate is an antineoplastic antibiotic isolated from Streptomyces verticillus. It is recommended for use as a cell culture agent at 10-100 μg/mL.
Biochem/physiol Actions
Bleomycinsulfat bindet an DNA, verursacht eine ssDNA-Spaltung bei spezifischen Basensequenzen und hemmt die DNA-Synthese. Für diese inhibitorische Aktion muss Bleomycin Sauerstoff und ein Metallion binden. Auch die Spaltung von RNA ist möglich, in geringerem Umfang aber mit größerer Selektivität. Es agiert als Induktor und Regulator der Apoptose und hemmt die Tumor-Angiogenese.
Preparation Note
Das Produkt ist bei einer Konzentration von 20 mg/ml wasserlöslich und mehrere Tage lang aktiv. Eine Lösung von 2 Einheiten/ml in 0,1 M neutralem Kaliumphosphat sollte innerhalb von 14 Tagen aufgebraucht werden. Eine Lösung mit einer Konzentration von 3 Einheiten/ml in regulärer Kochsalzlösung ist drei Monate lang aktiv.
Other Notes
Dieses Produkt ist eine Mischung aus Glycopeptid-Antibiotika, die Bleomycin A2 (70 %) bzw. B2(30 %) enthalten. Bleomycine unterscheiden sich im terminalen Amin und zeigen unterschiedliche biologische Aktivität.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place, strongly hygroscopic
Disclaimer
Dieses Produkt sollte bei 2–8 °C gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15361B5507B8416
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, neoplastics, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, neoplastics
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder or crystals
form
crystalline
form
powder or crystals
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the unit/mg for this product?
    1 answer
    1. This product has a potency specification of 1.5-2.0 units per mg. The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. See the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/B2434-BULKSLCM6973.pdf
      Helpful?
  2. I can't find an expiration or use by date for the powder. Is it better to resuspend and freeze upon arrival or is it better to keep at 4deg until ready to resuspend and freeze?
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date in its crystalline format. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment.
      This product should be placed in the proper storage temperature of 2-8°C upon arrival. Once reconstituted, the material should be stored at 2-8°C as well. For reconstitution instructions and stability, please see "Preparation Notes" section of the product page.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Review 1
    • Votes 0
    3 out of 5 stars.
    Needs to optimize product packaging (container)
    Could be beneficial if the vial is smaller or the product is in liquid form. The quantity is too little with respect to the size of the container, also the product (powder) sticks to the container
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We appreciate your feedback and have passed on your concerns to our Product Management teams. Please do not hesitate to contact us at https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry for further assistance.