Fortfahren mit
B0631
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt
≥90%, synthetic (organic), powder
Synonym(e):
5-BrdUTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 140.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 435.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’740.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14BrN2O14P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.04
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥90%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 140.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt, ≥90%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14BrN2O14P3.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
UWZGQOWZUSBZMC-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate is used for incorporation into DNA for studying normal and tumor cell proliferation profiles.
Application
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate (5-BrdUTP) may be used as a labeling TdT substrate for terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reactions or for DNA synthesis. BrdUTP is also used as an effective mutagenic agent. 5-BrdUTP labeling may be detected by immunological techniques or 5-BrdUTP may be derivitized by biotinylation or other methods for detection by fluorogenic or chromogenic methods.
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt has been used:
  • in the labelling of 3′-OH termini of fragmented DNA with double stranded breaks in african green monkey kidney cells
  • to label cleaved DNA ends in apoptosis assay in avian tissue sections
  • for incorporation into mice prostates for immunohistochemistry studies
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B7166203806D4001
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥90%
assay
≥93%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B0631-25MG04061833002063
B0631-1MG04061826671160
B0631-5MG04061833002070