Fortfahren mit
B7166
5-Bromouridine 5′-triphosphate sodium salt
≥93%, synthetic (organic), powder
Synonym(e):
5-BrUTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 182.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 615.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14BrN2O15P3 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.04 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥93%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Bromouridine 5′-triphosphate sodium salt, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(OP(O)(O)=O)(O)=O)(OC[C@H]1O[C@@H](N(C=C2Br)C(NC2=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)=O.[Na]
InChI
1S/3Na/q3*+1
InChI key
BVPYARCRLTXGBD-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Bromouridine 5′-triphosphate (5-BrUTP) is used to measure transcription via labeling of ribonucleic acids (RNA). RNA or cells labeled via 5-BrUTP incorporation may be detected immunologically with antibodies.[1]
Application
5-Bromouridine 5′-triphosphate (5-BrUTP) is used to measure transcription via labeling of ribonucleic acids (RNA). RNA or cells labeled via 5-BrUTP incorporation may be detected immunologically with antibodies.
5-Bromouridine 5′-triphosphate sodium salt has been used:
  • to infer the chromosome intermingling between embryonic stem (ES) cells (differentiated and undifferentiated) and terminally differentiated NIH3T3 cells[2]
  • to label nascent RNA in in vivo transcription analysis using fibroblasts[3]
  • and transfected MDA-MB-231 cells[4]
  • to label RNA for nuclear run-on experiments[5]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0631D4001M6133
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (inorganic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93%
assay
≥90%
assay
≥95%
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)