Fortfahren mit
B0375
Barbital
Synonym(e):
5,5-Diethyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidintrion, 5,5-Diethylbarbitursäure, Veronal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
UNSPSC Code:
51361926
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-331-2
Beilstein/REAXYS Number:
163999
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChI key
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Synthesis and characterization of some pyrimidine, purine, amino acid and mixed ligand complexes: </strong> This study explores the use of Barbital in the synthesis of various ligand complexes, highlighting its application in the development of life science reagents and pharmaceutical intermediates. This could inform R and D strategies for pharmaceutical manufacturing using Barbital as a key intermediate (Masoud et al., 2008).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
beruhigend/hypnotisch
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barbital
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haixiang Zhao et al.
Analytica chimica acta, 586(1-2), 399-406 (2007-03-28)
A new method was developed for the rapid screening and confirmation analysis of barbital, amobarbital and phenobarbital residues in pork by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC/MS/MS) with ion trap MSD. The residual barbiturates in pork were extracted by ultrasonic extraction
Mamdouh S Masoud et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(1), 230-238 (2007-05-25)
Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Cd(II) complexes of barbital, thiouracil, adenine, amino acids (methionine, lysine and alanine) and some mixed ligands were prepared and characterized by elemental analyses, IR, electronic spectra, magnetic susceptibility and ESR spectra. Coordination of
Marlies Oostendorp et al.
Transfusion, 55(6 Pt 2), 1555-1562 (2015-05-20)
Monoclonal antibodies (MoAbs) are increasingly integrated in the standard of care. The notion that therapeutic MoAbs can interfere with clinical laboratory tests is an emerging concern that requires immediate recognition and the development of appropriate solutions. Here, we describe that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B0375-100G04061833608272
B0375-500G04061833419717
B0375-25G04061833608289