Each kit contains 1.0 mL of DNase I at 1 unit per microliter, totaling about 1000 units per vial. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/708/494/ampd1bul.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 219.00 |
CHF 219.00
Quality Segment
form
liquid
concentration
1 unit/μL
technique(s)
RT-PCR: suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
DNase I verdaut doppel- und einzelsträngige DNA zu Oligo- und Mononukleotiden. Mit dem gelieferten Reaktionspuffer wird DNA in einem 15-minütigen Verdau bei Raumtemperatur aus RNA-Präparationen entfernt. Die DNase wird dann durch Erhitzen mit der Stopplösung inaktiviert. Das Erhitzen trägt auch zur Denaturierung von Haarnadeln in der RNA bei und die RNA kann somit direkt in der reversen Transkription eingesetzt werden.
Keine der gegenwärtigen RNA-Isolierungsverfahren sind in der Lage, 100 % der DNA zu entfernen. Viele kommerzielle DNase-I-Formulierungen sind mit Restmengen an RNasen kontaminiert. Die Verunreinigung mit RNase kann wertvolle RNA-Proben vor der reversen Transkription zerstören oder abbauen. Durch Laborvergleiche konnte nachgewiesen werden, dass die DNase I in Amplifikationsqualität von Sigma eine schwächere RNase-Aktivität als Produkte mehrerer anderer führenden Lieferanten im Bereich der Molekularbiologie aufweist.
Application
- Für den Aufschluss von DNA während der Isolierung und Aufreinigung von RNA. Die aufgereinigte RNA kann zur Synthese von cDNA mittels RNA-Reverse-Transkriptase verwendet werden.[1][2][3][4]
- Zum Hydrolysieren von Komponenten der extrazellulären Matrix (EZM) und zum Verbessern der Fotosensibilisatorpenetration in den Biofilm, um die Wirksamkeit der antimikrobiellen fotodynamischen Therapie (aPDT) auf Candida albicans-Biofilme zu bestimmen[5]
- Zum Entfernen der kontaminierenden DNA aus Gesamt-RNA, die aus Rinderblutproben extrahiert wurde
Features and Benefits
- Für die Entfernung von DNA aus RNA geeignet
- Minimale RNase-Aktivität verfügbar
- Optimierter 10x-Reaktionspuffer und Stopplösung zur vollständigen Inaktivierung von DNase I
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| form liquid | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder |
| concentration 1 unit/μL | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color colorless | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DNAse I
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
Artikel
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Verwandter Inhalt
La réaction en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction") est une technique d'amplification des molécules d'acide nucléique qui est couramment employée dans de nombreuses applications, incluant la RT-PCR, la PCR à démarrage à chaud, la PCR en point final, et bien d'autres.
La PCR (reazione a catena della polimerasi) è una tecnica che consente di amplificare le molecole di acido nucleico comunemente usata in molte applicazioni fra cui RT-PCR, hot start PCR, end point PCR ed altre.
Die Polymerasekettenreaktion (PCR) ist eine Methode zur Amplifikation von Nukleinsäuremolekülen und wird häufig in verschiedenen Anwendungen wie RT-PCR, Heißstart-PCR und Endpunkt-PCR eingesetzt.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| APREST76608-100UL | 04061835899814 |
| APREST76607-100UL | 04061835899807 |
| SAB4501177-100UG | 04061835722655 |
| HPA028080-100UL | 04061835658916 |
| HPA026478-25UL | 04061842849024 |
| HPA026478-100UL | 04061836289881 |
| HPA028080-25UL | 04061841443186 |
| AMPD1-1KT | 04061835377602 |
| EMU183731-20UG | 04061828763740 |
| EHU069211-50UG | 04061828385904 |
| EMU183731-50UG | 04061828713295 |
| EHU069211-20UG | 04061828609116 |
-
Buongiorno vorrei sapere il volume contenuto in una vial di DNAseI cat. AMPD1 1 kit, 1 U/microlitro)
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I convert 'units' to mass when adding DNaseI to a buffer solution?
1 answer-
The AMPD1 product, DNase I component D5307, is not tested for protein content, so it is not possible to determine the activity units per mg of protein. This variability in active protein content within a preparation makes it more accurate to sell the product based on its unit activity. If the protocol specifies a certain number of milligrams of DNaseI, it is advisable to determine the specific activity of the enzyme used in the procedure. Alternatively, a titration analysis may be necessary to determine the appropriate amount to use.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What do I do if my DNA is not completely digested after 15 minute digestion at room temperature when using Product AMPD1, DNase I?
1 answer-
If further digestion is required, incubation can be performed for 30 minutes at 37°C.
Helpful?
-
-
What is the concentration of the DNAse in Product AMPD1, DNase I?
1 answer-
The DNAse is provided at 1 unit/uL in 1 mL total volume.