Fortfahren mit
A9960
Amberlite IRA-67 freie Base
gel form, 16-50 mesh (wet)
Synonym(e):
1,2-bis(ethenyl)benzene,4-[(E)-2-[(E)-2-but-3-enoxyethenoxy]ethenoxy]but-1-ene,N-[3-(dimethylamino)propyl]prop-2-enamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 140.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 183.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 140.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
gel form
Quality Level
contains
~60% moisture content
parameter
≤60 °C temperature
moisture
~60%
matrix
Acrylic (gel)
matrix active group
polyamine
particle size
16-50 mesh (wet)
pH
0-7(effective)
capacity
1.6 meq/mL, 5.6 meq/g
SMILES string
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Application
Schwach basisches Anionentauscherharz mit ungewöhnlich hoher Kapazität für große organische Verbindungen; zu den gebräuchlichen Applikationen gehören: Entsäuerung, Entionisierung von Prozessflüssigkeiten, Isolierung saurer Naturprodukte, Reinigung von Novabiacin und Cephalosporine, Trennung neutraler und saurer Aminosäuren unterhalb pH 10; Entfernen von Heparinsäure bei niedrigem pH, Konzentrierung von Zitronensäure und Demineralisierung von Käsewasser
Amberlite IRA-67 free base can be used in anion exchange media. It has been used as an adsorbent for lactic acid extraction from aqueous solution, and for the extraction of rhinacanthin from Rhinacanthus nasutus leaves.
Other Notes
Bisher bekannt als IRA-68.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2082B7559SML3027
particle size
16-50 mesh (wet)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
parameter
≤60 °C temperature
parameter
-
parameter
-
parameter
-
matrix
Acrylic (gel)
matrix
-
matrix
-
matrix
-
matrix active group
polyamine
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
capacity
1.6 meq/mL, 5.6 meq/g
capacity
-
capacity
-
capacity
-
form
gel form
form
-
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Gluszcz et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 26(3), 185-190 (2004-03-05)
The aim of the study was to determine properties of selected ion-exchange resins for citric and lactic acids recovery, to define sorption isotherms for these acids at different temperatures (in the range of 20-60 degrees C) and to determine diffusion
The role of lactic acid adsorption by ion exchange chromatography.
Gao, Q., et al.
PLoS ONE, 5, 13948-13948 (2010)
P Panichayupakaranant et al.
Journal of chromatographic science, 47(8), 705-708 (2009-09-24)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method is described for the simultaneous determination of rhinacanthin-C, rhinacanthin-D, and rhinacanthin-N in Rhinacanthus nasutus leaves. The method involved the use of a TSK-gel ODS-80Ts column (5 microm, 4.6 x 150 mm i.d.) with the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9960-500G04061833418321
A9960-1KG04061835571024
Questions
  1. Do we need to treat the resin using for example acetic acid or NaOH? And if can you also show me where I can find this information
    1 answer
    1. The IRA-67 resin is functionalized with tertiary amines rather than primary amines. To test the capacity, fresh resin in the free base form is required, or the resin can be regenerated using 4% NaOH or 4% NH4OH at a flow rate of 2-4 L/hr/L (0.25-0.5 gpm/cuft). This process will restore the resin to the free base form.