Fortfahren mit
A9045
Agarose, niedrige Geliertemperatur
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
EEO
≤0.1
mp
≤65 °C ( at a 1.5% gel)
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.10%
foreign activity
RNase and DNase free
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose ist ein Algenpolysaccharid. Agarose ist ein thermoreversibles, ionenabhängiges Geliermittel. Agarose-Gelelektrophorese eignet sich für klinische Routineuntersuchungen von Proteinen im Plasma und anderen Körperflüssigkeiten. Sie ist ein Derivat mit niedriger Geliertemperatur mit einzigartigen Geliereigenschaften. Die Gele bilden sich bei <30 °C und schmelzen wieder bei Temperaturen über 60 °C. Die Gele weisen eine ausgezeichnete Klarheit auf und sind besonders zur Herstellung von Medien mit hitzelabilen Materialen geeignet.
Application
Agarose, ein Derivat mit geringer Geliertemperatur, eignet sich als Reagens für:
  • Pflanzenzellkulturstudien
  • Insektenzellkulturstudien
  • Zellkulturstudien
Es kann für folgende Studien verwendet werden:
  • Rückgewinnung von RNA- und DNA-Fraktionen nach der elektrophoretischen Trennung.[1]
  • Zytochemisches Färbeverfahren zur Untersuchung der Succinat-Dehydrogenase-(SDH)-Aktivität in Maus-Oozyten vor der Ovulation.[2]
  • Aufreinigung der RNA von Caenorhabditis elegans durch Elektrophorese.[3]
Analysis Note
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der eine wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9414A4018A4718
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
EEO
≤0.1
EEO
≤0.10
EEO
≤0.10
EEO
≤0.05
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose, niedrige Geliertemperatur
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9045-5G04061833401293
A9045-25G04061833401279
A9045-10G04061833401255
A9045-50G04061833401286
A9045-250G04061833401262
A9045-100G04061833401248
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the gel strength of Agarose, low gelling temperature?
    1 answer
    1. We have a specification of not less than 200 g/cm2 for a 1.0% agarose gel.
      Helpful?
  4. Can Agarose, low gelling temperature, be autoclaved?
    1 answer
    1. This agarose can be autoclaved.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How do I use Agarose, low gelling temperature?
    1 answer
    1. This product forms a suspension in nearly any aqueous buffer. Heating will melt the agar, which, upon cooling, will form a gel.