Merck
A4018
Sigma-Aldrich
Agarose, niedrige Geliertemperatur
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl Agarose
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105317
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
algae (marine)
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
EEO
≤0.10
Übergangstemp.
congealing temperature 26-30 °C
Gelstärke
≥200 g/cm2 (1% gel)
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChIKey
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Agarose ist ein Polymer, der aus Agar oder aus agarhaltigen Meeresalgen extrahiert wird. Dieses aufgereinigte lineare Galactanhydrokolloid besteht aus den alternierenden Copolymeren D-Galactose und 3,6-Anhydro-L-Galactose, verbunden durch α-(1→3)- und β-(1→4)-glycosidische Bindungen.[1] Agarose ist stark biokompatibel und besitzt variable mechanische und Diffusionseigenschaften.[2] Agarose kann in der elektrophoretischen Trennung von Nukleinsäuren als Geliermittel genutzt werden. Agarose mit niedriger Schmelz- oder Geliertemperatur wird mittels Hydroxyethylierung von Agarose hergestellt. Es wird gewöhnlich für die Isolierung von separierten DNA-Fragmenten verwendet. DNA-Fragmente gleicher Größe bewegen sich langsamer durch ein Agarosegel mit niedriger Schmelztemperatur als durch ein standardmäßiges Agarosegel.[3]
Anwendung
Die Gele weisen eine ausgezeichnete Klarheit auf und sind besonders zur Herstellung von Medien mit hitzelabilen Materialen geeignet. Empfohlen für die Herstellung von Agarose-Beads.
Agarose mit niedriger Geliertemperatur hat folgende Anwendungen:
  • Immobilisierung von Zebrafischembryonen bei In-vivo-Bildgebungsexperimenten[4]
  • Bestandteil des definierten Mediums für die Kultivierung von Bandscheibenzellen (Nucleus pulposus, NP) von Rindern[5]
  • Hydrogel als Gerüstmaterial für die Zahnmarkregeneration[6]
  • in Form von Pellets für die Bestimmung des Oberflächen-pH und der Leitfähigkeit eines Acryldispersionsfilms[7]
Qualität
Ein Derivat mit niedriger Geliertemperatur mit einzigartigen Geliereigenschaften.
Hinweis zur Analyse
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der eine wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Nucleus pulposus cells synthesize a functional extracellular matrix and respond to inflammatory cytokine challenge following long term agarose culture
Smith LJ
European Cells & Materials, 22, 291-291 (2011)
In vivo imaging of zebrafish retina
Williams PR, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2013(1) (2013)
Methods in Enzymology, 135, 223-223 (1987)
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
Testing the Waters: New Technical Applications for the Cleaning of Acrylic Paint Films and Paper Supports
The Book and Paper Group Annual, 32, 43-51 (2013)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. In order to have sterile Low Melting Agarose, once the package has already been opened outside of sterile conditionds, should I filter it and then lyophilize or should I use an autoclave?
    1 answer
    1. Agarose solutions can be autoclaved.