Fortfahren mit
A8806
Albumin aus Rinderserum
fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 189.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin
CHF 55.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.02%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
4.8-7.5
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
AVA 9CFR 113.53, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein wasserlösliches, 583 Aminosäuren langes Serumprotein mit einem berechneten Molekulargewicht von 66.430 Dalton. Sechs α-Helices bilden seine drei homologen Domänen. Je nach pH-Wert durchläuft Rinderserumalbumin eine reversible konformative Isomerisierung. Die native Struktur von BSA wird bei Erhitzung reaktiv und flexibel.
BSA ist ein Trägerprotein für zahlreiche Biomoleküle wie Fettsäuren, Aminosäuren und Steroide. Aufgrund seiner Trägereigenschaften wird BSA auch verbreitet in der Zellkultur eingesetzt. In der Zellkultur übt BSA auch antioxidative Funktionen aus.
Application
Rinderserumalbumin wurde in Lösungen für den Gewebeaufschluss verwendet. Es wurde außerdem als Blockierungsmittel im Zellspreitungsassay eingesetzt.[1]
BSA ist ein bekannter Träger von Fettsäuren. Daher ist die Kontrolle über die bestimmten Fettsäuren, die zur Kultivierung von Zelllinien eingesetzt werden, wichtig bei Zellkulturlinien, die empfindlich gegen bestimmte Fettsäuren sind. Fettsäurefreies BSA ist ein äußerst nützliches Reagenz für solche Zellkulturversuche und ermöglicht Wissenschaftlern die Anwendung dieses Rinderserumalbumins als Träger für Fettsäuren, die spezifisch für ihr Zellkultursystem sind. Dadurch wird eine potenzielle Gefährdung der Zellen durch Fettsäuren, die in nicht fettsäurefreiem Rinderserumalbumin vorhanden sind, vermieden.
Dieses BSA-Produkt wurde speziell auf die folgenden Eigenschaften getestet:
  • Fettsäurefrei / sehr geringer Fettsäuregehalt
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Eignung für die Verwendung in Zellkulturen
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Features and Benefits
  • Für die Verwendung in Zellkulturen getestet
  • Fettsäurefrei
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Mit kaltem Ethanol fraktioniert
Preparation Note
Dieses oft als Cohn-Fraktion V bezeichnete Produkt wird nach einer modifizierten Methode der Cohn-Fraktionierung mit kaltem Ethanol hergestellt.
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3803A0281A2934
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Lipid Induced Insulin Resistance
Verwandter Inhalt
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8806-5G04061835517640
A8806-1G04061835504527