Fortfahren mit
A2934
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 221.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 698.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
Impurities:
essentially globulin free, ≤1 ng/mg endotoxin
CHF 221.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
essentially globulin free, ≤1 ng/mg endotoxin
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein globuläres, nicht glykosyliertes Protein, das strukturell unterschiedliche Domänen (I, II und III) mit zwei Unterdomänen A und B innerhalb jeder Domäne umschließt. Von der Struktur her ist BSA ein α-helikales Protein mit 17 Cysteinresten.[1]
Application
Rinderserumalbumin wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil des Minimalflüssigmediums zur Kultivierung von Porphyromonas gingivalis-Stämmen[2]
  • als Standardprotein zur Quantifizierung von Mikrosomenhomogenat mittels Bradford-Verfahren[3]
  • als Blockierungsmittel in ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) von Laktoferrin im Stuhl.[4]
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Rinderserumalbumin (BSA) wird weitläufig für die Wirkstoff- und Antikörperabgabe verwendet.[5] Es findet auch Anwendung in der Herstellung von Nanopartikeln und ist beim gezielten Einsatz gegen Tumorgewebe nützlich. BSA ist nicht immunogen und nicht giftig.[5] Es zeigt auch die Fähigkeit zur Bindung mit Metallionen.[1]
Features and Benefits
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Weitgehend Globulin-frei
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3733A9085A2153
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2934-100G04061833359983
A2934-5G04061833693148
A2934-25G04061833359990