Fortfahren mit
A8673
Apomyoglobin aus Pferdeskelettmuskel
Protein sequencing standard, lyophilized powder
Synonym(e):
ApoMb
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
16,951 Da by calculation
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
16,951 Da by calculation
packaging
vial of ~60 nmol
storage temp.
−20°C
Application
  • Identification of carbonylation sites in apomyoglobin after exposure to 4-hydroxy-2-nonenal by solid-phase enrichment and liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.: This research identifies specific carbonylation sites in apomyoglobin following exposure to 4-hydroxy-2-nonenal, using advanced mass spectrometry techniques for precise localization of oxidative modifications. (Rauniyar et al., 2010).
  • Analysis of heterogeneous fluorescence decays in proteins. Using fluorescence lifetime of 8-anilino-1-naphthalenesulfonate to probe apomyoglobin unfolding at equilibrium.: This study uses fluorescence lifetime measurements to analyze the unfolding processes of apomyoglobin, providing insights into protein stability and folding dynamics. (Wang et al., 2006).
Preparation Note
Hergestellt nach der Rothgeb und Gurd-Methode
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7642ALP30A9650
form
lyophilized powder
form
powder
form
solid
form
powder
mol wt
16,951 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation, ~45 kDa
mol wt
-
mol wt
1296 Da by calculation (Average Mass)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of ~60 nmol
packaging
vial of 25 mg
packaging
-
packaging
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)