Merck
A9650
Sigma-Aldrich
Angiotensin I human
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
Synonym(e):
5-Ile-Angiotensin I, 5-Isoleucin-Angiotensin I, Pepsitensin, Proangiotensin, Hypertensin I
Größe auswählen
1 MG
CHF 71.80
5 MG
CHF 146.00
10 MG
CHF 238.00
50 MG
CHF 846.00
CHF 71.80
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 71.80
5 MG
CHF 146.00
10 MG
CHF 238.00
50 MG
CHF 846.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H89N17O14 · xC2H4O2 · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1296.48 (anhydrous free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
CHF 71.80
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
1296 Da by calculation (Average Mass)
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)=O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H89N17O14.2C2H4O2/c1-7-35(6)51(78-56(87)44(25-37-17-19-40(80)20-18-37)74-58(89)50(34(4)5)77-53(84)42(15-11-21-68-62(64)65)71-52(83)41(63)28-49(81)82)59(90)75-46(27-39-30-67-32-70-39)60(91)79-22-12-16-48(79)57(88)73-43(24-36-13-9-8-10-14-36)54(85)72-45(26-38-29-66-31-69-38)55(86)76-47(61(92)93)23-33(2)3;2*1-2(3)4/h8-10,13-14,17-20,29-35,41-48,50-51,80H,7,11-12,15-16,21-28,63H2,1-6H3,(H,66,69)(H,67,70)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,90)(H,76,86)(H,77,84)(H,78,87)(H,81,82)(H,92,93)(H4,64,65,68);2*1H3,(H,3,4)/t35-,41-,42-,43-,44-,45+,46-,47-,48-,50-,51-;;/m0../s1
InChIKey
CKIFOTYDIFUKEP-AUVUXLIHSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGT(183)
Amino Acid Sequence
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu
Allgemeine Beschreibung
Angiotensinogen (Angiotensin I) ist ein Reninsubstrat, das von der Leber produziert wird.[1]
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Anwendung
Angiotensin I Humanacetat-Salzhydrat wird eingesetzt:
  • als externer Kalibrierstandard, der auf eine α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure (CHCA)- und 2,5-Dihydroxybenzoesäure (DHB)-Matrix[2] aufgebracht wird,
  • zur gravimetrischen Herstellung von Angiotensin-I-Lösung für die Hydrolyse und als Modellpeptid zur Demonstration der anhand des SI (Système International) rückverfolgbaren Aminosäurenanalyse[3]
  • als Analyt zur Aufbringung auf das Target bei der Untersuchung der Online-Einzeltröpfchenablage für die matrixunterstützte Laserdesorptions-/ionisations (MALDI)-Massenspektrometrie[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Angiotensin I ist ein putativer Neurotransmitter. Es ist der Vorläufer von Angiotensin II und des Angiotensin-Fragments 1-7. Dies sind die Hormone, die an der Regulierung des Flüssigkeitsvolumens und der Freisetzung von Aldosteron beteiligt sind.
Angiotensin ist ein Bestandteil des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS). Dieses Hormonkreislaufsystem[5] unterstützt die Regulierung des Blutdrucks, indem es die Kaliumsekretion, den Gefäßtonus und die Resorption von Wasser moduliert. RAAS ist auch an Fibrose, Apoptose und Entzündung beteiligt.[6]
Putativer Neurotransmitter; Vorläufer von Angiotensin II und Angiotensin-Fragment 1-7.
Antikörper-Adsorptionsmittel
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH.2CH3COOH.6H2O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Physiology, Renin Angiotensin System
Fountain J H. and Lappin S L.
StatPearls [Internet] (2022)
Genetics of Blood Pressure Regulation
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-22 (2013)
Toward Systeme International d?Unite-traceable protein quantification: from amino acids to proteins
Burkitt W I, et al.
Analytical biochemistry, 376(2), 242-251 (2008)
R A Santos et al.
Regulatory peptides, 91(1-3), 45-62 (2000-09-01)
The renin-angiotensin system is a major physiological regulator of arterial pressure and hydro-electrolyte balance. Evidence has now been accumulated that in addition to angiotensin (Ang) II other Ang peptides [Ang III, Ang IV and Ang-(1-7)], formed in the limited proteolysis
Protein expression following heat shock in the nervous system of Locusta migratoria
Dehghani M, et al.
Journal of Insect Physiology, 57(11), 1480-1488 (2011)
Questions
  1. 「A9650 アンジオテンシン I (ヒト) 酢酸塩 水和物」 本製品の由来はヒト組織からの抽出物になりますでしょうか。あるいは化学合成品でしょうか。 ご教示いただけるとありがたいです。
    1 answer
    1. This product is chemically synthesized.