Fortfahren mit
A7979
Albumin -Lösung
35% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 568.00
12 x 50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 5’890.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
33-37% total protein basis (UV)
Form:
liquid
Technique(s):
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1000 EU/mL Endotoxin level
Concentration:
35% in DPBS
CHF 568.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
description
endotoxin tested
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
assay
33-37% total protein basis (UV)
form
liquid
origin
USA origin
concentration
35% in DPBS
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1000 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
foreign activity
Mycoplasma Test by Barile On raw material, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
BSA besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit etwa 583 Aminosäureresten und ohne Kohlenhydrate. Bei einem pH-Wert von 5 bis 7 enthält es 17 Intraketten-Disulfidbrücken und 1 Sulfhydrylgruppe.
Application
Rinderserumalbumin wird verbreitet als Zellkulturmedienzusatz verwendet, insbesondere für serumfreie Medien. Es bietet zahlreiche Vorteile wie z. B. Schutz vor oxidativer Schädigung und Stabilisierung anderer Medienbestandteile wie Fettsäuren und Pyridoxal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9576A9205A3156
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
33-37% total protein basis (UV)
assay
28-32% total protein basis (UV)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is it suitable for biotin/streptavidin-mediated detection systems?
    1 answer
    1. This product is not tested for biotin levels or suitability in biotin/streptavidin-mediated detection systems.
      Helpful?
  2. IS IT FREE FROM CALCIUM AND MAGNESIUM?
    1 answer
    1. This product is prepared in Dulbeccos Phosphate Buffered Saline without calcium and magnesium.
      Helpful?
  3. What is the concentration of this product?
    1 answer
    1. As shown in the DESCRIPTION section of the Product Detail Page, the BSA concentration for Product A7979, is 35% w/v in DPBS.
      Helpful?
  4. Hi, We have used Bovine serum albumin (A6003) and prepared a 10% BSA solution in buffer. There are also several BSA solutions available, but I can't see any information what BSA solid that was used (Product/Cat number). Has any the same origin?
    1 answer
    1. Product A6003 is a fatty acid-free BSA powder.
      See the links below to review the fatty acid-free BSA solutions currently prepared from this material.
      A1595, 10% BSA Solution, Fatty acid-free, in DPBS
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1595
      A9205, 30% BSA Solution, Fatty acid-free, in DPBS
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9205