Fortfahren mit
A9576
Albumin -Lösung
30% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Bovine Serum Albumin solution
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 731.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% total protein basis (UV)
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
endotoxin, tested
Concentration:
in phosphate buffer (DPBS)
CHF 731.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
assay
28-32% total protein basis (UV)
form
liquid
origin
USA origin
concentration
in phosphate buffer (DPBS)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
6.5-7.5
foreign activity
Mycoplasma Test by Barile on Raw material, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
BSA besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit etwa 583 Aminosäureresten und ohne Kohlenhydrate. Bei einem pH-Wert von 5 bis 7 enthält es 17 Intraketten-Disulfidbrücken und 1 Sulfhydrylgruppe.
Application
Die 30%-ige BSA-Lösung ist ein praktisches Produkt für die direkte Supplementierung von serumfreien Medien. Rinderserumalbumin wird verbreitet als Zellkulturmedienzusatz verwendet, insbesondere für serumfreie Medien. Es bietet zahlreiche Vorteile wie z. B. Schutz vor oxidativer Schädigung und Stabilisierung anderer Medienbestandteile wie Fettsäuren und Pyridoxal.
Preparation Note
Hergestellt aus A9647 in DPBS (D5652).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3174A1595A8806
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
28-32% total protein basis (UV)
assay
28-32% (biuret)
assay
90-120 mg/mL protein basis (biuret)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product prepared in DPBS with or without Ca++ and Mg++?
    1 answer
    1. A9576 is prepared with modified DPBS without calcium chloride and magnesium chloride.
      Helpful?
  2. What is the open stability of A9576?
    1 answer
    1. This product is assigned a recommended retest date of approximately 3 years from the date of Quality Release. Provided that the product is stored properly and no contaminants have been introduced, once opened, the product is expected to be stable up to the lot-specific retest date. The retest date is published in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9576#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review