Fortfahren mit
A8656
Alcohol-Dehydrogenase aus Saccharomyces cerevisiae
Synonym(e):
ADH, Alcohol-Dehydrogenase aus Hefe, Alkohol:NAD+ -Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 157.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-870-4
MDL number:
EG-Nummer:
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
CHF 157.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
powder
mol wt
~150,000
packaging
vial of 25 mg
storage temp.
−20°C
Application
Alcohol Dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae has been used as a gel filtration molecular weight marker/ It has also been used as a component of nine protein mixture for mass spectroscopy analysis.
Biochem/physiol Actions
ADH (Alkoholdehydrogenase) ist eines der ersten Enzyme, die isoliert und aufgereinigt wurden. NAD+ ist sein Kofaktor. Es wurden drei Isozyme von Hefe-ADH, d. h. Hefe-Alkoholdehydrogenase 1, 2 und 3 (Yeast Alcohol Dehydrogenase, YADH) nachgewiesen. YADH-1 wird während anaerober Fermentation exprimiert, YADH-2 wird im Zytoplasma exprimiert und YADH-3 ist in den Mitochondrien lokalisiert. Ein 141kDa-Tetramer mit 4 gleichen Untereinheiten. Die aktive Stelle jeder Untereinheit enthält ein Zinkatom. Jede aktive Stelle enthält außerdem 2 reaktive Sulfhydrylgruppen und einen Histidinrest.
Isoelektrischer Punkt: 5,4–5,8
Optimaler pH-Wert: 8,6–9,0
Substrate: Hefe-ADH ist am aktivsten mit Ethanol. Ihre Aktivität nimmt mit wachsender oder abnehmender Größe des Alkohols ab. Verzweigtkettige Alkohole und sekundäre Alkohole weisen ebenfalls eine sehr niedrige Aktivität auf.
KM (Ethanol) = 2,1 × 10-2 M
KM (Methanol = 1,3 × 10-1 M
KM (Isopropanol) = 1,4 × 10-1 M
Inhibitoren: Verbindungen, die mit freien Sulfhydrylen reagieren, wie N-Alkylmaleimide und Iodacetamid.
Zink-Chelator-Inhibitoren
8-Hydroxychinolin, 2,2′-Dipyridyl und Thioharnstoff.
Substratanaloge Inhibitoren, wie β-NAD-Analoga, Purin- und Pyrimidinderivate, Chlorethanol und Fluorethanol.
Extinktionskoeffizient: E1 % = 14,6 (Wasser, 280 nm)
Alcohol Dehydrogenase (ADH) is an oxidoreductase and also a pyridine nucleotide-dependent dehydrogenase. It catalyzes the generation of aldehydes or ketones by reversible oxidation of alcohols. ADH in parallel also mediates the reduction of the nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+). ADH from yeast is more active than mammalian ADHs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A701174931A3263
description
-
description
≥300 units/mg protein, lyophilized powder (contains buffer salts), Mw 141-151 kDa
description
≥10.0 U/mg
description
powder, ≥300 units/mg protein, mol wt ~141,000 (four subunits)
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
biological source
bakers yeast
form
powder
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~150,000
mol wt
Mw 141-151 kDa
mol wt
-
mol wt
~141,000 (four subunits)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
packaging
vial of 25 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)