Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 202.00 CHF 171.70 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 686.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H26N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.38
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 171.70
ListenpreisCHF 202.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Acetyl-Lys-D-Ala-D-Ala, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H26N4O5/c1-8(12(20)17-9(2)14(22)23)16-13(21)11(18-10(3)19)6-4-5-7-15/h8-9,11H,4-7,15H2,1-3H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19)(H,22,23)
InChI key
GMSXMADYKTYBCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for carboxypeptidase G and DD from Streptomyces albus.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 50 mg |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6950-50MG | 04061832904177 |
| A6950-10MG | 04061832904160 |