Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H44N8O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
788.76
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CN)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C34H44N8O14/c35-10-4-3-7-20(30(52)37-19-9-8-17-5-1-2-6-18(17)11-19)39-32(54)22(13-27(46)47)41-34(56)24(15-29(50)51)42-33(55)23(14-28(48)49)40-31(53)21(12-26(44)45)38-25(43)16-36/h1-2,5-6,8-9,11,20-24H,3-4,7,10,12-16,35-36H2,(H,37,52)(H,38,43)(H,39,54)(H,40,53)(H,41,56)(H,42,55)(H,44,45)(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
InChI key
QLLWULMEPVZWTP-UHFFFAOYSA-N
General description
A sensitive and specific fluorogenic substrate for enterokinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?