Fortfahren mit
A6784
Albumin -Lösung human
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, aseptically filled
Synonym(e):
HSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 358.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Concentration:
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, 9.5-11.4% protein (biuret)
CHF 358.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
liquid
concentration
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, 9.5-11.4% protein (biuret)
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Humanserumalbumin (HSA) ist ein monomeres, globuläres und α-helikales Protein, das einen Großteil der Proteine in humanem Blutplasma ausmacht. Das einzelkettige Polypeptidprotein enthält 585 Aminosäurereste und 17 interne Disulfidbrücken sowie ein freies Cystein.
Humanserumalbumin durchläuft drei verschiedene posttranslationale Modifikationen: Oxidation, Glykation und S-Nitrosylierung. Modifikationen treten in der Regel auf der Oberfläche des globulären Proteins auf und haben keinen signifikanten Einfluss auf die Konformation. Die Modifikation wirkt sich jedoch stark auf die Bindung von Fettsäuren und Arzneimittelmolekülen aus.
Application
Humanalbuminlösung wird als Zusatz zu RPMI 1640-Medien bei der Inkubation von polymorphonukleären Zellen (PMN) eingesetzt. Es wird außerdem als Nährmedium für die Differenzierung und Reifung von dentritischen Zellen aus Monozyten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Humanserumalbumin (HSA) spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulation des kolloidosmotischen Drucks von Blut. Es unterstützt außerdem die Aufrechterhaltung der Metallionhomöostase, einschließlich Transport und Speicherung von Übergangsmetallen. Die hohe Bindungskapazität von HSA mit einem breiten Spektrum von Ionen und Molekülen macht es zu einem effektiven molekularen Transport- und Nanoträger für die Bereiche der Biophysik, Klinik und Industrie. Human- und Rinderalbumine umfassen 16 % Stickstoff und werden oft als Standards in Proteinkalibrierungsstudien eingesetzt. Es wird in Western Blot oder ELISA als Blockierungsmittel verwendet. Globulinfreie Albumine eignen sich zur Verwendung in Anwendungen, in denen keine anderen Proteine vorliegen sollten (z. B. Elektrophorese).
Features and Benefits
  • Kristallisiert leicht und enthält einen Überschuss an Aminosäuren.
  • Serum- und Plasma-Albumin ist kohlenhydratfrei und umfasst 55–62 % des vorliegenden Proteins
  • Aufgrund seines hohen Ladung-zu-Masse-Verhältnisses bindet Albumin Wasser, Ca2+, Na+, K+, Fettsäuren, Bilirubin, Hormone und Arzneimittel.
  • Die freie hydrophobe Region von fettsäurefreien Albuminen unterstützt das Lösen von Lipiden in Gewebekultur
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4327A3782A9511
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
sterility
aseptically filled
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung human
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6784-10ML04061837145988
A6784-5ML04061837145995
A6784-50ML04061833382844
Questions
  1. Добры й день !Подскажите пожалуйста срок годности albumin solution human-10% in 0.85%sodium chloride A6784, SCLF8390
    1 answer
    1. his product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.