Fortfahren mit
A3782
Albumin aus Humanserum
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
HSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 159.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 421.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 462.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’710.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’540.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
CHF 159.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin wird in der Leber produziert und ist das am reichlichsten vorkommende Protein im Blutplasma.[1]
Albumin ist ein bekannter Träger von Fettsäuren. Es ist daher wichtig, bei Zellkulturen bestimmte Fettsäuren zu kontrollieren, da verschiedene Zelllinien unterschiedliche Sensitivitäten gegenüber bestimmten Fettsäuren aufweisen können. Aus diesem Grund eignet sich fettsäurefreies Humanserumalbumin (HSA) für Zellkulturstudien, bei denen der spezifische Fettsäuregehalt streng kontrolliert werden muss. Dadurch können Forscher die für ihre Zelllinien benötigten spezifischen Fettsäuren verwenden. Des Weiteren gewährleistet fettsäurefreies Albumin eine maximale Anzahl an optimalen Bindungsstellen für die Verwendung von spezifischen Fettsäuren in Zellkulturen. Zudem werden mit fettsäurefreiem HSA Bedenken hinsichtlich endogenen Fettsäuren ausgeräumt, die möglicherweise in nicht fettsäurefreiem HSA vorhanden sind.
Albumin ist das am reichlichsten vorkommende Plasmaprotein im Menschen. Ein Albuminumsatz ist bei Säuglingen mit Eisenmangelanämie zu beobachten. Serumalbumin ist ein verlässlicher Prognoseindikator für Lebererkrankungen. Eine oxidative Schädigung von Albumin wird mit fortgeschrittener Lebererkrankung assoziiert.
Albumin findet breite Anwendung als Blockierungsmittel in Immunassays und biochemischen Analyseverfahren sowie als Trägerprotein für die Verdünnung von Antikörpern. Es ist daher wichtig, sich über potenzielle Spuren von endogenen Globulin- oder IgG-haltigen Zellen in Humanserumalbumin (HSA) bewusst zu sein, da solche Globulin- oder IgG-Spuren bei biochemischen Verfahren als Antigene für Sekundärantikörper dienen können. Dieses Produkt wird auf einen niedrigen Globulingehalt/-status getestet und gilt im Wesentlichen als globulinfrei.
Application
Albumin wird verwendet, um seine Wirkung in vitro auf die bakterizide Aktivität von Cefditoren gegen Penicillin-resistente Streptococcus pneumoniae zu testen. [2] Klinisch wird es in ernsten und oftmals lebensbedrohlichen Fällen verwendet, z. B. bei Schock und Blutverlust durch Trauma, Verbrennungen und Operationen.[1] Es wurde außerdem zur Untersuchung der Wirkung der nicht-enzymatischen Glykierung auf die Entfaltung von Humanserumalbumin verwendet.[3]
Albumin aus Humanserum wird zur Herstellung von glykiertem Humanserumalbumin (gHSA) in Glucoselösung verwendet.[3] Es wurde auch in einer Studie genutzt, die die Auswirkungen der Oberflächen-Nanotopographie und chemischen Zusammensetzung auf die Blutverträglichkeit schätzt.
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und ist wichtig bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks des Blutes. Es wurde gefunden, dass Albumin an körperfremde Substanzen, insbesondere Medikamente (z.B. Ibuprofen und Warfarin) bindet und einen starken Einfluss auf ihre Pharmakokinetik hat. Oxidativer Stress, der zu Veränderungen des Redox-Zustands von Albumin führt, hat in großem Umfang Auswirkungen auf dessen physiologische Funktion.
Features and Benefits
  • Frei von Fettsäuren / geringer Gehalt an Fettsäuren
  • Frei von Globulin / geringer Gehalt an Globulin
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8301A6608A7736
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
90-100% protein basis (biuret)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Humanserum
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)