Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 526.00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2’650.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
protein from chicken egg white
Form:
powder
Technique(s):
microbiological culture: suitable
CHF 526.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
biological source
protein from chicken egg white
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
In einer eher ungewöhnlichen Anwendung verstärkte Albuminhydrolysat die Produktion von Ethanol bei der durch Saccharomyces sake (Sake-Hefe) vermittelten Gärung. In mit Albuminhydrolysat angereicherten Medien war die letztendliche Alkoholkonzentration 60 % höher als bei nicht angereicherten Medien. Es wird angenommen, dass dieser Effekt daraufhin zurückzuführen ist, dass Zellen, die in einem angereicherten Medium wachsen, eine größere Alkoholtoleranz aufweisen.[3]
Albuminhydrolysat wird wie folgt verwendet:
- zur Untersuchung seiner Wirkung auf den Gehalt und das Profil von flüchtigen Aromaverbindungen aus verschiedenen Lebensmittelprodukten
- zum Bestimmen des Grads der Wechselwirkung der freien oder eingeschlossenen Form von Hydroxyzimt- und Chlorsäuren (CHA) mit Eierovalbumin und zum Analysieren der Stabilität der Wechselwirkungen während der Proteolyse
- als Ergänzung in verschiedenen Arten von Lebensmitteln, um ihre Bioverfügbarkeit nach der Lebensmittelverarbeitung sowie nach der enzymatischen Hydrolyse in vitro zu beurteilen
Biochem/physiol Actions
Ovalbumin trägt zur Bildung von Eiklar bei.[1] Es löst verschiedene biologische Aktivitäten aus, zum Beispiel antihyperintensive, Antikrebs-, antimikrobielle, antioxidative und immunmodulierende Aktivitäten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) protein quantification: suitable |
| biological source protein from chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6710-250G | 04061833627709 |
| A6710-25G | 04061833627716 |