Fortfahren mit
A6685
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-Butensäure-Hydrochlorid
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Synonym(e):
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butensäure -hydrochlorid, L-α-(2-Aminoethoxyvinyl)-glycin -hydrochlorid, AVG-HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 319.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’280.00
CHF 1’088.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.63
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6715149
Form:
powder
CHF 319.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 2 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
Die Inhibierung der Ethylen-Biosynthese verzögert den Reifeprozess von Früchten in Pflanzen, die mit AVG behandelt wurden.
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride or AVG has been used as a supplement in medium to grow seeds for germination test.[1]
Biochem/physiol Actions
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride, is an ethylene synthesis inhibitor.[1] It is used to study the roles of ethylene in plant processes such as gravitropism and fasciation/cresting.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7477SML1466SML1158
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
application(s)
agriculture
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)