Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 209.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
140-143 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZEHGKSPCAMLJDC-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ~99% |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| mp 140-143 °C (lit.) | mp 146-150 °C (lit.) | mp 146-150 °C (lit.) | mp 146-150 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?