Fortfahren mit
A6435
Aluminium-Kaliumsulfat Dodecahydrat
BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Alaun, Kaliumalaun, Kaliumaluminiumsulfat Dodecahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 54.80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AlK(SO4)2 · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.39
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
233-141-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 54.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
92 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Application
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate has been used as an adjuvant of ovalbumin to induce anaphylaxis in mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
237086A72101.01047
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥98.0%
assay
99.0-100.5% (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
92 °C (lit.)
mp
92 °C (lit.)
mp
92 °C (lit.)
mp
92.5 °C
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Epinephrine inhibits vascular hyperpermeability during platelet-activating factor-or ovalbumin-induced anaphylaxis
Ma, X, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(83), 52762-52771 (2017)
Aaron S Schwartz-Duval et al.
Nature communications, 11(1), 4530-4530 (2020-09-12)
Various cancer cells have been demonstrated to have the capacity to form plasmonic gold nanoparticles when chloroauric acid is introduced to their cellular microenvironment. But their biomedical applications are limited, particularly considering the millimolar concentrations and longer incubation period of
Yan-Feng Li et al.
Nature communications, 5, 4273-4273 (2014-07-01)
Germline or B-cell-specific loss of Ptpn6 gene encoding the Shp1 protein tyrosine phosphatase leads to skewed B lymphopoiesis and systemic autoimmunity. Here, to study its role in B-cell terminal differentiation, we generated Ptpn6(f/f)Aicda(Cre/+) mice with Shp1 ablated only in activated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6435-100G04061833382271