A7210
Aluminium-Kaliumsulfat Dodecahydrat
BioXtra, ≥98.0%
Synonym(e):
Alaun, Kaliumalaun, Kaliumaluminiumsulfat Dodecahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
92 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Dichte
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)