Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 521.00 |
Über diesen Artikel
CHF 521.00
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H41N5O11/c1-5-16(2)28(33-18(4)38)31(46)35-21(10-11-25(39)40)32(47)37-12-6-7-23(37)30(45)36-22(15-26(41)42)29(44)34-19-8-9-20-17(3)13-27(43)48-24(20)14-19/h8-9,13-14,16,21-23,28H,5-7,10-12,15H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,44)(H,35,46)(H,36,45)(H,39,40)(H,41,42)/t16-,21-,22-,23-,28-/m0/s1
InChI key
XDMHHBKPMUGLEA-MNTOYCOOSA-N
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| solubility DMSO/DMF: 1 mg/mL | solubility DMSO: soluble | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6220-5MG | 04061833267516 |