Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C30H34F3N5O13/c1-12(2)25(38-26(47)17(6-7-21(40)41)36-28(49)18(10-22(42)43)34-13(3)39)29(50)37-19(11-23(44)45)27(48)35-14-4-5-15-16(30(31,32)33)9-24(46)51-20(15)8-14/h4-5,8-9,12,17-19,25H,6-7,10-11H2,1-3H3,(H,34,39)(H,35,48)(H,36,49)(H,37,50)(H,38,47)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)/t17-,18-,19-,25-/m0/s1
InChI key
GZDRODOYEFEHGG-NUDCOPPTSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥95%, powder | description ≥97% (HPLC), powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility DMSO: 10 mM | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?