Fortfahren mit
A6191
Antipain dihydrochloride
lyophilized powder
Synonym(e):
N-(Nα-Carbonyl-Arg-Val-Arg-al)-Phe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 103.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 385.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’150.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44N10O6 · 2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
677.62
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 66.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Antipain -dihydrochlorid aus microbieller Quelle, protease inhibitor
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
1.4 μM Ki
solubility
H2O: 50 mg/mL, 1-butanol: soluble, 1-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI key
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
General description
Chemische Struktur: Peptid
Application
Antipain-Dihydrochlorid mikrobiellen Ursprungs wird bei der Herstellung von adipozytären Proteinen für Western Blots und in Protease-Inhibitor-Cocktails zur Isolierung von Nuklearextrakten für Gel-Retardationsanalysen verwendet.
Konzentrationen für eine Hemmung von 50 % (μg/mL):
Papain, 0,16
Trypsin, 0,26
Cathepsin A, 1,19
Cathepsin B, 0,59
Cathepsin D, 125
Plasmin, >93
Chymotrypsin und Pepsin, >250
Berichten zufolge hemmt es auch Calpain I, (Schwein) wobei Ki = 1,4 μM.
Biochem/physiol Actions
Antipain Dihydrochlorid hemmt zudem die Wirkung von Papain und Cathepsin B.
Nicht-selektiver Serin- und Cystein-Protease-Inhibitor.
Reversibler Inhibitor von Serin-/Cysteinproteasen und manchen Trypsin-ähnlichen Serinproteasen. Seine Wirkung ähnelt Leupeptin, doch seine Plasminhemmung ist schwächer und seine Cathepsin-A-Hemmung ist stärker als die von Leupeptin. Chronische Verabreichung von Antipain kann die Häufigkeit der chemisch-induzierten Transformation in BALB/c-/3T3-Zellen reduzieren.
Preparation Note
Löslichkeitstests mit 50 mg/mL in Wasser ergeben eine klare bis leicht trübe gelbe Lösung. Das Produkt ist Berichten zufolge in Methanol, Wasser und DMSO löslich; weniger löslich in Ethanol, Butanol und Propanol; unlöslich in Benzol, Hexan und Chloroform.8 Eine Stammlösung in Wasser oder Puffer ist bei -20 °C etwa einen Monat lang stabil.
Verdünnte Lösungen sollten aufgrund des terminalen Aldehyds, das Oxidierung und Racemisierung unterliegt, auf Eis und nur einen Tag lang aufbewahrt werden.
Stammlösungen in Wasser oder Puffer sind bei 4 °C 1 Woche lang und bei −20 °C 1 Monat lang stabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11004646001A1276T8902
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
crystalline
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL, 1-propanol: soluble, ethanol: soluble, 1-butanol: soluble, methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, ethanol: sparingly soluble, hexane: insoluble
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
potency
1.4 μM Ki
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Artikel
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6191-25MG04061833258323
A6191-1MG04061833381854
A6191-100MG04061833381847
A6191-5MG04061833381861