Fortfahren mit
A1276
Amastatin -hydrochlorid
powder, ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl]-L-valyl-L-valyl-L-asparaginsäure -hydrochlorid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 167.00
CHF 141.95
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 266.00
CHF 226.10
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 952.00
CHF 809.20
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'540.00
CHF 1'309.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3'200.00
CHF 2'720.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H38N4O8 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.01 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8888370
CHF 141.95
ListenpreisCHF 167.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amastatin -hydrochlorid, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
mp
202-205 °C
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH.H2O/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H;1H2/t12-,13+,15+,16+,17+;;/m1../s1
InChI key
WBYDQJQQTMJMQH-AFROIDPFSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
Amastatin is a slow, tight-binding inhibitor of aminopeptidases. It inhibits cytosolic leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.1), microsomal aminopeptidase M (EC.3.4.11.2) and bacterial leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.10). It is less effective against aminopeptidase A (EC 3.4.11.7), the enzyme that converts Angiotensin II to Angiotensin III. Effective concentration: 1-10 μM.
It inhibits cytosolic leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.1), microsomal aminopeptidase M (EC.3.4.11.2) and bacterial leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.10). It is less effective against aminopeptidase A (EC 3.4.11.7), the enzyme that converts angiotensin II to angiotensin III. Potentiates the CNS effects of vasopressin and oxytocin in vivo.
Effective concentration: 1-10 μM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6191SML0056B8385
description
≥97% (HPLC)
description
protease inhibitor
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, H2O: 50 mg/mL, 1-propanol: soluble, methanol: soluble, 1-butanol: soluble
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)