Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-903-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
DL-Arginin -hydrochlorid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
128-130 °C
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for nitric oxide synthetase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Application
DL-Arginine hydrochloride (DL-Arg) is a racemic mixture of the natural proteinogenic amino acid L-arginine and the non-proteinogenic D-arginine. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - |
| color white to off-white | color white | color - | color white to off-white |
| mp 128-130 °C | mp >235 °C | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?