Merck
A5131
Sigma-Aldrich
L-Arginin -monohydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
Beilstein:
3631658
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
L-Arginin -monohydrochlorid, reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
>235 °C
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Anwendung
L-Arginin-Monohydrochlorid wird zur Untersuchung der Auswirkungen von Aminosäuren auf die Förderung der Nahrungsaufnahme von Drosophila melanogaster verwendet. Es wurde auch für die Entwicklung eines nicht-invasiven Rattenmodells zu chronischer Pankreatitis genutzt.[1][2]
Biochem./physiol. Wirkung
L-Arginin ist eine semi-essenzielle Aminosäure. Diese dibasische Aminosäure wirkt als Vorläufer für Kreatinin und ist ein natürlicher Bestandteil der meisten Nahrungsproteine.[3]
Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, das in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Induziert Insulin-Freisetzung durch einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus.
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Severe Chronic Pancreatitis due to Recurrent Acute Injury: Non-Invasive Chronic Pancreatitis Model of Rat
Surendra Sharma
Pancreas (2016)
Enyong Dai et al.
Nature communications, 11(1), 6339-6339 (2020-12-15)
Ferroptosis is a more recently recognized form of cell death that relies on iron-mediated oxidative damage. Here, we evaluate the impact of high-iron diets or depletion of Gpx4, an antioxidant enzyme reported as an important ferroptosis suppressor, in the pancreas
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature (2017)
J. P. Felix D'Mello
Amino Acids in Human Nutrition and Health (2012)
Jiao Liu et al.
Nature communications, 12(1), 647-647 (2021-01-30)
Ferroptosis is a type of iron-dependent regulated cell death, representing an emerging disease-modulatory mechanism. Transcription factors play multiple roles in ferroptosis, although the key regulator for ferroptosis in iron metabolism remains elusive. Using NanoString technology, we identify NUPR1, a stress-inducible
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Ho bisogno di l-arginina cloridrato ≥98,5 % soluzione per via endovenosa, è disponibile?
    1 answer
    1. This product is listed for research use only and is not suitable for human or animal use. There are no products available for intravenous use in any form.
      Helpful?
  4. Are solutions of Product No. A5131 (L-Arginine monohydrochloride) autoclavable?
    1 answer
    1. Arginine is routinely autoclaved as a component of microbial media with no adverse effects; therefore solutions of A5131 L-Arginine monohydrochloride may be autoclaved.
      Helpful?
  5. What are the solubility properties of L-Arginine monohydrochloride (Product No. A5131)?
    1 answer
    1. L-Arginine monohydrochloride is soluble in water at a concentration of 1M (210 mg/mL).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the method of preparation process for the A5131 L-Arginine monohydrochloride?
    1 answer
    1. No animal proteins or products are used in the fermentation process or purification of the L-Arginine.