Fortfahren mit
A4108
Aminophenyl-Fluorescein-Lösung
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
Synonym(e):
2-[6-(4′-Amino)-phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]-benzoesäure-Lösung, APF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 984.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
200-679-5
NACRES:
NA.32
CHF 984.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
5 mM in DMF
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
Aminophenyl fluorescein solution, also known as APF, is a novel fluorescent probe. APF exists as a non-fluorescent entity, which converts to its fluorescent form called fluorescein upon oxidation. The excitation length is at 488nm, and the emission spectrum is monitored between 495-600nm and measured using flow cytometry.[1]
Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). And, APF is resistant to light-induced autoxidation.
Application
Fluoreszenzdetektor hoch reaktiver Sauerstoffspezies (HROS). Die Fluoreszenzintensität nimmt nach der Reaktion mit HROS (z.B. Hydroxyradikal, Peroxynitrit und Hypochlorit) zu. Da APF nicht mit Stickstoffmonoxid, Superoxid und Wasserstoffperoxid reagiert, kann es verwendet werden, um differentiell Peroxynitrit nachzuweisen. APF ist beständig gegen Licht-induzierte Autoxidation.
Aminophenyl fluorescein solution is a suitable tool to detect hypobromous acid (HOBr) produced in eosinophils. It is used to detect the halogenating activity of heme peroxidases in leukocytes. [2] APF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide; hence, it can be used to detect peroxynitrite differentially.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H429046940568864
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
concentration
5 mM in DMF
concentration
5 mM in DMF
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)