Fortfahren mit
A3940
1-Aminobenzotriazol
greener alternative
≥98% (TLC), powder, cytochrome P450 inhibitor
Synonym(e):
1-Benzotriazolamin, ABT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 101.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 347.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
607843
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Aminobenzotriazol,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
greener alternative product score
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81-84 °C (lit.)
solubility
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
greener alternative category
SMILES string
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
InChI key
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der überarbeiteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Abfallvermeidung”, “Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe” und “Von Natur aus sicherere Chemie zur Unfallvermeidung” der Grünen Chemie aufweisen. Klicken Sie bitte hier, um die DOZN-Scorecard anzuschauen.
Application
1-Aminobenzotriazol wurde als Cytochrom-P450-Inhibitor verwendet, um die Wirkungen von Östrogen auf die H2O2-induzierte vorzeitige Seneszenz der vaskulären Glattmuskelzellen von alten Ratten zu untersuchen Es wurde auch für die Untersuchung der durch den Östrogenrezeptor vermittelten Wirkungen von 17β-Östradiol verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Suizid-Inhibitor von Cytochrome P450 und Chloroperoxidase
1-Aminobenzotriazol (1-ABT) wird als In-vitro-Hilfsmittel in der Arzneimittelforschung verwendet. Es kann das P450-Enzym von Nicht-P450-Enzymsystemen differenzieren. 1-ABT zeigt eine hemmende Wirkung durch kovalente Veränderung der (prosthetischen) Häm-Gruppe im P450-Enzym.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)