Fortfahren mit
A3608
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 532.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’130.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunoprecipitation (IP): suitable
CHF 532.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
pH
7, ~7 (7 % (w/v) in H2O)
solubility
water: slightly soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. It belongs to the serum albumins family. It has 17-disulfide bonds. Albumin is the most abundant plasma protein in humans.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component in chromatin immunoprecipitation (ChIP IP) buffer
  • in combination with electrospun polystyrene (ESPS) fiber mats for fluorescence microscopy
  • as a component of blocking solution and immobilzation studies
  • as a component in phosphate buffer saline (PBS)
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. High levels of albumin is associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia.
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
aus Serum neuseeländischen Ursprungs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2153A2934A3983
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)