Fortfahren mit
A2795
N-Acetyl-D-galactosamin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-GalNAc, N-Acetylchondrosamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-321-9
Beilstein/REAXYS Number:
2331340
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
160 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
General description
N-Acetyl-D-Galactosamin (GalNAc) ist ein Aminozucker und ein Bestandteil von vielen O-verknüpften und N-verknüpften Glykanstrukturen. Als Uridindiphosphat(UDP)-GalNAc ist GalNAc der O-verknüpfte Ausgangszucker für viele Serin- und Threoninreste bei Glykosylierungen von Proteinen.
Application
N-Acetyl-D-galactosamin wird wie folgt verwendet:
  • als Dolichos biflorus-Agglutinin (DBA)-Haptenzucker im Lectin-Bead-Bindungsassay
  • zum Bewerten der Spezifizität der Lectinbindung mittels Lectin-Blot-Hemmung
  • in der Immunhistochemie zum Voradsorbieren von Lectin aus Wisteria floribunda
N-Acetyl-D-Galactosamin (GalNAc) ist ein Aminozucker und ein Bestandteil von vielen O-verknüpften und N-verknüpften Glykanstrukturen. Als UDP-GalNAc ist GalNAc der O-verknüpfte Ausgangszucker für viele Serin- und Threoninreste bei Glykosylierungen von Proteinen.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3286A7791A4106
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf