Fortfahren mit
A7791
N-Acetyl-D-lactosamin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucopyranose, LN, N-Acetyl-4-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-glucosamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96808
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 27.5 to 33.5 °, c = 0.5% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤8% water
color
white
mp
170 -185  °C ((338 - 365 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChI key
KFEUJDWYNGMDBV-RPHKZZMBSA-N
Application
N-Acetyl-D-lactosamin wird bei der Identifizierung und Differenzierung von zuckerbindenden Molekülen wie etwa den Galectinen als spezifisches Lectin-Targetmolekül verwendet. N-Acetyl-D-lactosamin kommt in Studien zur Erforschung von Galactosidase, Fucosyltransferase, Sialyltransferase und Lectin-Hemmung zum Einsatz.
Nützlich in Studien zur Erforschung von Galactosidase, Fucosyltransferase, Sialyltransferase und Lectin-Hemmung.
Preparation Note
Synthetisch
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2144S400161360
description
≥98% (TLC)
description
≥93% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)