Fortfahren mit
A2385
5-Azacytidin
≥98% (HPLC), powder, DNA methyltransferase inhibitor
Synonym(e):
5-Azacitidin, 4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-on, Ladakamycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 132.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 418.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-280-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
620461
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Azacytidin, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Celgene
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Gene Information
General description
Chemische Struktur: Nukleosid
5-Azacytidin ist ein chemisches Analogon von Cytidin. Es fungiert als hypomethylierendes Mittel. 5-Azacytidin wird zur Behandlung des myelodysplastischen Syndroms (MDS) eingesetzt.
Application
Anwendungen von 5-Azacytidin:
  • zur Zellinduktion
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf fötale mesenchymale Stammzellen vom Rind (bfMSC)
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf humane Stromazellen des Knochenmarks (hBMSCs)
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die DNA-Methyltransferase 1 (DNMT1) und die RASAL-1-Expression (Ras-Protein-aktivatorartige Expression)
  • zur Beeinträchtigung der DNA-Methylierung und Histonacetylierung
  • zur Bestimmung seiner Auswirkungen auf die Umwandlung von Kontrollfibroblasten
  • zur optischen Kohärenztomographie (OCT) und Fluorescein-Angiographie (FA)
  • zur Reaktivierung der Sal-artigen Protein-(SALL)3-Expression
Biochem/physiol Actions
Bewirkt eine DNA-Demethylierung oder Hemi-Demethylierung, wodurch Öffnungen entstehen, mit denen Transkriptionsfaktoren an DNA binden können, um Tumorsuppressorgene zu reaktivieren.
Ein wirksamer Wachstumshemmer und stark zytotoxischer Wirkstoff; hemmt die DNA-Methyltransferase, ein wichtiger Regulationsmechanismus der Genexpression und Genaktivierung und -stilllegung.
Wirksamer Wachstumshemmer und stark zytotoxischer Wirkstoff; hemmt die DNA-Methyltransferase.
5-Azacytidin (Aza-CR) wirkt als ein potenzielles chemotherapeutisches Behandlungsmuster für die akute myeloische Leukämie.[1] Dieses Arzneimittel ist in der Lage, die Synthese von γ-Globin selektiv zu erhöhen. 5-Azacytidin wird daher in der Behandlung von schweren Formen der β-Thalassämie eingesetzt. Aza-CR wirkt als ein potenzielles bakteriostatisches, antitumorales und mutagenes Mittel. Es weist zudem eine diverse biologische Aktivität auf, wie beispielsweise immunsuppressive, radioprotektive und virostatische Wirkungen.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulationsforschung. Weitere Produkte für die Genregulationsforschung finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Celgene entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1911A12871045520
Azacitidine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1045520
Azacitidine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
originator
Celgene
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788), DNMT3B(1789)
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Azacytidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Circular RNA expression profiles during the differentiation of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells into cardiomyocyte-like cells
Ruan ZB, et al.
Journal of Cellular Physiology (2019)
Enhanced conversion of induced neuronal cells (iN cells) from human fibroblasts: utility in uncovering cellular deficits in mental illness-associated chromosomal abnormalities
Passeri E, et al.
Neuroscience Research, 101, 57-61 (2015)
Functional striated muscle cells from non-myoblast precursors following 5-azacytidine treatment
Constantinides PG, et al.
Nature, 267(5609), 364-364 (1977)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2385-250MG04061833350096
A2385-1G04061833350089
A2385-100MG04061833350072
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I have purchased azacytidine 100 mg and was wondering if it can be dissolved in something else then in tissue culture medium and acetic acid:water as it is specified in the product sheet. I found that it can be dissolved in DMSO at 30 mg/ml.
    1 answer
    1. Yes, this product is soluble in DMSO. Further details on the preparation of a 5 micromolar working concentration from a 5 Molar freshly prepared stock solution in DMSO can be found in the publication "Cancer Res., 61, 6331-6334 (2001)" by A. Chetcuti et al.
      Helpful?
  2. Is Product A2385 soluble in DMSO?
    1 answer
    1. Yes it is soluble in DMSO. In the publication "Cancer Res., 61, 6331-6334 (2001)" by A. Chetcuti et al., there are further details on the preparation of a 5 micromolar working concentration from a 5 Molar freshly prepared stock solution in DMSO.
      Helpful?
  3. I just need to perform a purity assay on Product No. A2385 (5-Azacytidine). What would you recommend?
    1 answer
    1. We assay the purity of this product by HPLC. If you would like to obtain a copy of our HPLC parameters/method, please contact your local Sigma-Aldrich Technical Service group.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. I need to perform an identity test on Product No. A2385 (5-Azacytidine). What would you recommend?
    1 answer
    1. This means that each lot is tested according to the list of tests (left hand column), and must meet or exceed the specifications (right hand column). HPLC. The elemental analyses for carbon and nitrogen content are identity tests (albeit not absolutely conclusive identity tests). I would say that the HPLC, using a previous lot of A2385 as a control sample, provides the best evidence for identity and purity.
      Helpful?
  6. What is Product No. A2385 (5-Azacytidine) used for?
    1 answer
    1. This nucleoside analog has been used variously as an antitumor agent and as a mutagenic agent.
      Helpful?
  7. What is the solution stability of Product No. A2385? That is, how should I store solutions of 5-Azacytidine?
    1 answer
    1. We generally don't recommend storing solutions, since it has such poor solution stability. In Cancer Res., 61, 6331-6334 (2001), A. Chetcuti et al. describe preparing a 5 micromolar working concentration from a 5 Molar freshly prepared stock solution in DMSO.